Merck
1.01775
Benzina da petrolio
for analysis boiling range 40-60°C EMSURE® ACS,ISO
Sinonimo/i:
Etere di petrolio
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
NACRES:
NB.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
Tensione di vapore
370 hPa ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
260 °C (DIN 51794)
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.0-7.4 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.02% Aromatics (as benzene)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Viscosità cinematica
0.45 cSt(20 °C)
P. ebollizione
36-83 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-80 °C
Indice di iodio
≤0.3
Numero di perossidi
≤0.8
Temp. transizione
flash point <-21 °C
Densità
0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
1.0091532299-M1.01777
Benzina da petrolio for analysis boiling range 40-60&#176;C EMSURE&#174; ACS,ISO
Supelco
1.01775
Benzina da petrolio
Etere di petrolio boiling range to about 40&#176;C EMPLURA&#174;
Supelco
1.00915
Etere di petrolio
Etere di petrolio for analysis EMSURE&#174;
Supelco
1.01777
Etere di petrolio
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
1.0-7.4 % (v/v)
expl. lim.
1.3-7.8 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
1.0-6.5 % (v/v)
bp
36-83 °C/1013 hPa
bp
<40 °C/1013 hPa
bp
40-60 °C (≥ 90%)
bp
80-100 °C/1013 hPa
density
0.645-0.665 g/cm3 at 15 °C
density
0.63 g/cm3 at 20 °C
density
0.640-0.655 g/mL at 20 °C
density
0.69 g/cm3 at 20 °C
Descrizione generale
I solventi di grado EMSURE sono adatti per un ampio spettro di applicazioni classiche di laboratorio e sono frequentemente usati nelle applicazioni di laboratorio molto impegnative e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce a livello globale le specifiche di prodotto migliori e più ampie. Dichiariamo che la nostra gamma EMSURE è conforme con l′ACS, le normative inerenti ai reagenti della Farmacopea Europea corrispondente (Reag. Ph Eur), nonché con gli standard ISO.
Applicazioni
  • Estratti di esocarpo di Ginkgo biloba L. Utilizzando la benzina di petrolio per l'estrazione con solvente, questa ricerca esplora il potenziale antimicrobico degli estratti di esocarpo di Ginkgo biloba L. contro lo Staphylococcus aureus resistente alla meticillina, puntando ad un suo ruolo significativo nelle applicazioni farmaceutiche (Wei et al., 2024).
  • Creazione di mesopori nel catalizzatore ZSM-5 per la produzione di composti aromatici. L'applicazione della benzina di petrolio nella sintesi del glicerolo di scarto derivato dal biodiesel mostra l'uso innovativo dei processi catalitici per migliorare la produzione di aromi, a vantaggio della chimica ambientale e industriale (Kumar et al., 2024).
  • Cromatografia in controcorrente ad alta velocità per isomeri bioattivi dei neolignani. Dimostrando l'uso della benzina di petrolio nelle tecniche cromatografiche, questo metodo aiuta in modo significativo l'isolamento di composti organici complessi, fondamentali per la ricerca avanzata nella chimica dei prodotti naturali (Xiao et al., 2024).
  • Ingestione di idrocarburi e controllo dei veleni. Anche se stabilisce correlazioni indirette, lo studio utilizza i dati sulle ingestioni di idrocarburi per sottolineare l'importanza delle valutazioni di sicurezza e di impatto ambientale nell'uso dei prodotti petroliferi, compresa la benzina, in contesti di salute pubblica (Palmer et al., 2023).
Altre note
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<-5.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
< -21 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica