マイクロ・ナノエレクトロニクス
マイクロエレクトロニクスおよびナノエレクトロニクスは、電子コンポーネントの標準的な形状サイズが、100~0.1マイクロメートル(マイクロエレクトロニクス)または100ナノメートル以下(ナノエレクトロニクス)であるエレクトロニクスの分野の一つです。今日の高度な電子デバイスのメモリストレージ性能は、マイクロチップの密度を大幅に高めることで実現されています。電界効果トランジスタを小型化することで、より多くの部品を集積回路に組み込むことが可能になり、より強力でエネルギー効率の高い電子デバイスを、より軽量かつ低消費電力で実現することができます。
注目のカテゴリー
高性能マイクロ・ナノエレクトロニクスを実現するために、マイクロパターンやナノパターンの効果的な表面修飾と精密な転写を可能にする自己組織化材料とナノインプリント材料を提供しています。
有機半導体、有機導体、誘電材料、無機電荷輸送材料などの化合物およびそのインク、さらに基板やデバイスチップなど、OFETおよびOPV材料を幅広く取り揃えています。
ムーアの法則によると、単独のチップに搭載できるトランジスタの数は2年ごとに2倍になります。1965年にこの法則が最初に提唱されて以来、半導体製造技術はこの速度で進歩を続け、業界に変革をもたらしました。しかし、微細化のペースは鈍化しており、サブミクロン領域の電子部品の製造における主要な課題は、チャネル電流を制御するトランジスタゲートの設計です。電子部品が小型化するほど、その製造は困難になります。物理的効果や量子効果は、マクロスケールからナノスケールに至るまでの物質特性を変化させ、原子間相互作用や量子力学的特性に影響を及ぼします。
カーボンナノチューブ、窒化ホウ素ナノチューブ、量子ドット、グラフェンといった革新的な材料の登場により、ナノテクノロジー、マイクロテクノロジーの微細化が進んでいます。これらを含む新しい材料は、微小なスケールにおいて極めて高い精度で成形・操作することができ、新規技術により、原子レベルまでの精密な厚さで電子材料を堆積および積層することが可能になっています。薄膜半導体デバイス製造技術では、導電体、半導体、絶縁性材料を使用して、大量かつ非常に低コストで先進的な機能を提供します。ナノエレクトロニクスの製造方法には、パターニング(リソグラフィ)、エッチング、薄膜蒸着、ドーピングなどの手法があります。
最近では、ナノテクノロジーと量子力学的効果における新しいアプローチに重点が置かれています。分子エレクトロニクスでは、バルクサイズの電極との電気的接触を確立に、単一分子が電子部品として使用されています。スピントロニクス(スピン輸送エレクトロニクス)では、電子のスピン特性を電磁場で操作することでスピン偏極電流を生成し、電荷のみでは得られない高いデータ転送速度、記憶容量、メモリ密度、処理能力を実現します。
関連資料
- グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
- 単層、二層、多層カーボンナノチューブをご紹介します。
- 酸化グラフェンおよび還元型酸化グラフェンの応用についてご紹介します。アルドリッチではさまざまなタイプのグラフェン(グラフェン膜、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェンなど)製品を販売しております。
- 熱電材料は熱および電気エネルギーを相互に変換する特性を持つ固体材料であり、エネルギー変換効率向上のための技術として注目されています。シグマアルドリッチではさまざまな熱電物質、およびその前駆体材料を取り扱っております。
- AISFは、実験環境で安定であり、有機合成でSO2F基を導入するためのスルフリルフルオリドガスの代わりに使用できます。
- すべて表示 (104)
関連プロトコル
- Microparticles protocol for washing particles may be done via centrifugation. This procedure must be performed carefully.
- 本フォトレジストキットには、リソグラフィープロセスにおける各ステップで必要な材料が含まれています。各材料は、すぐにお使いいただけるようにあらかじめ計量されており、エッチング液については、様々な基板に適切なものをお選びいただけるように、個別に販売しています。
- 典型的には、単層カーボンナノチューブ(SWCNT)表面に界面活性剤を吸着させ、溶液を超音波処理することで、ナノチューブの分散およびバンドルとよばれる束状構造の剥離を行うことができます。
- 自己組織化膜(SAM)作製に推奨されるプロトコールの概要をご紹介します。
- すべて表示 (6)
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:[email protected]
電話:03-6756-8245
サポート
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- 計算ツール・アプリ
ウェブツールボックス-分析化学、ライフサイエンス、化学合成および材料科学のためのサイエンスリサーチツールとリソース
- Customer Support Request
お問い合わせページでは、製品のお問い合わせや、注文や納期、お取引やアカウント、ウェブサイトに関するお問い合わせをお申込みいただけます。
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?
![ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2,5-ジエン 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/304/819/dfa7c176-c370-4fb5-acf1-28d751241a50/640/dfa7c176-c370-4fb5-acf1-28d751241a50.png)
![ポリ[ビス(4-フェニル)(2,4,6-トリメチルフェニル)アミン] a poly(triaryl amine) semiconductor](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/122/933/c34a34ab-284f-4890-adb8-126247a91d9b/640/c34a34ab-284f-4890-adb8-126247a91d9b.png)