クローニング・発現
哺乳類細胞中の組換えタンパク質発現
クローニングおよび遺伝子発現技術は、遺伝子機能の理解、分子経路分析、胚発生、疾患研究、生物学的および治療法のバイオプロセシングなど、さまざまな分野の研究者が幅広い生物学的問題を調査するために使用されています。遺伝子または遺伝子配列が特定されたら、研究者は特定のアプリケーションのニーズに基づいて、最良のモレキュラークローニング戦略と細胞ベースのタンパク質発現システムを選択する必要があります。CRISPR技術を用いた遺伝子発現、RNAi試薬を用いた遺伝子サイレンシングに関する追加情報については、遺伝子発現および遺伝子サイレンシングのページをご覧ください。
注目のカテゴリー
タンパク質発現ベクター
プラスミド、つまりタンパク質発現ベクターは、標的タンパク質のクローニングおよび発現のための多くの機能的要素を含む環状DNA断片です。適切な発現ベクターの選択は、タンパク質の種類、タンパク質を発現する生物、および研究者が取り組むことを目的とする特定のアプリケーションと科学的検証によって部分的に決定されます。多様な発現ベクターが利用可能であることにより、研究者は、どのクローニング、クローン選択、タンパク質発現要素が研究に最良であるかを選択することができます。標的遺伝子配列および発現ベクターを選択した場合、研究者は通常、ヌクレアーゼを用いて特定の部位で正確にベクターを切断し、標的遺伝子配列をインフレームでクローニングして、最終的に宿主生物で発現できるようにします。重要なこととして、研究者は一般に、組換えDNAプラスミドを導入するために化学的コンピテントセルおよび細菌形質転換を使用します。-70℃で凍結保存した場合に安定しているためです。
細胞トランスフェクション方法
細胞トランスフェクションは、DNAまたはRNAまたはタンパク質を真核細胞に導入するプロセスのことです。研究者は、タンパク質発現作業工程のこの部分を達成するために、多様な物理的、化学的、生物学的技術を利用できます。エレクトロポレーションなどの物理的方法、またはリン酸カルシウム(CaPi)、ポリエチレンイミン(PEI)、リポフェクション試薬などの化学的方法はすべて、一般的な手法です。レンチウイルス、オンコレトロウイルス、アデノウイルスなどのウイルス導入システムも、利用可能です。しかし、ウイルス送達法を用いるには、しばしば、バイオセーフティの理由から、さらなる生物学的封じ込めとモニタリングが必要になります。
タンパク質発現系
さまざまな生物が、標的タンパク質の発現のために研究者に使用されています。細菌は、発現ベクターを効率的に取り込み、倍加時間が短く、最適条件下で大量の組換えタンパク質を生成できるため、よく利用されます。しかし、細菌は原核生物なので、一部のタンパク質が必要とするタンパク質翻訳後修飾を提供することができません。酵母や哺乳類細胞株などの真核細胞は、タンパク質翻訳後修飾を促進することを目的として一般的に用いられています。組換えタンパク質発現のための最良の細胞株およびタンパク質発現戦略の選択は、具体的なアプリケーションニーズと、科学者が解明しようとする疑問に強く依存します。
関連資料
- 「制限酵素」という用語は、ヴェルナー・アーバーとマシュー・メセルソンの研究所で行われた腸内細菌ファージλ(ラムダファージ)の研究に由来しています。
- このクローニングプロトコルには、クローニングシステムおよびプラスミドベクターの選択、プラスミドの制限酵素消化、フラグメントの制限酵素消化、ゲル抽出、DNA脱リン酸化その他が含まれています。
- トランスフェクションは、遺伝子を細胞に導入して、遺伝子発現や細胞生物学の研究に役立ちます。
- 3xFLAGシステムは、融合タンパク質の検出を強化して、従来法を上回る感度を実現します。
- For best results, ligation reactions must be heat inactivated at 70º C for 15 minutes before transformation. Alternately, the reactions may be purified.
- すべて表示 (44)
関連プロトコル
- This page describes the characteristics of pGEX expression vectors used with Cytiva products.
- Cloning process, joining linear DNA into a vector, is crucial for biotechnological experiments, enabling DNA fragment recombinant technology.
- Technical Article on competent cells. Transformation is a process by which some bacteria take up foreign genetic material (naked DNA) from the environment.
- Dephosphorylation of DNA using Calf Intestinal Alkaline Phosphatase, Shrimp Alkaline Phospha, Bovine Intestinal Alkaline Phosphatase
- すべて表示 (33)
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:[email protected]
電話:03-6756-8245