Merck
Substancje ekstrahowalne i wymywalne
Usługi testowania substancji ekstrahowalnych i wymywalnych BioReliance®
Zrozumienie potencjalnego wpływu substancji wymywalnych na bezpieczeństwo pacjentów jest krytycznym krokiem w strategii walidacji każdego producenta biofarmaceutyków. Nasze usługi Extractables & Leachables (E&L) uwzględnią podejście oparte na ryzyku w celu ustalenia, czy materiały z tworzyw sztucznych wchodzące w kontakt z końcowym produktem leczniczym podczas procesu mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, przy jednoczesnej ocenie potencjalnej toksyczności dla pacjentów. 
Zgodnie z oczekiwaniami regulacyjnymi, nasz zespół E&L przeprowadzi dokładną interpretację zestawów danych dotyczących substancji ekstrahowalnych, jednocześnie oceniając krytyczność pociągu procesowego i systemu jednorazowego użytku. Możemy określić:
  • Komponenty jednorazowego użytku do oceny
  • Wybór metody analitycznej
  • Modelowe rozpuszczalniki
  • Odpowiednie najgorsze warunki
Bezproblemowa i solidna ocena E&L
Aby wykazać, że urządzenia filtrujące i materiały systemów jednorazowego użytku wykorzystywane w produkcji nie wpłyną negatywnie na bezpieczeństwo produktu leczniczego dla pacjentów, pomagamy w przeprowadzeniu oceny ryzyka i zalecamy strategię walidacji krok po kroku.
Łatwiejszy sposób na osiągnięcie płynnej i solidnej oceny E&L
Zbierać
Extractables Dossiers
Dlaczego?
Kompilacja standardowych danych dotyczących substancji ekstrahowanych dla materiałów kontaktowych obecnych w procesie, w tym protokołu BioPhorum i podejścia USP <665>
PROGRAM EMPROVE®
Co?
Dokumentacja substancji ekstrahowalnych:
  • Ułatwienie wstępnej kwalifikacji
  • Zapewnienie funkcjonalności produktu
  • Zapewnienie bezpieczeństwa materiału
Gdzie?
Dokumentacja doskonałości operacyjnej
    Interpretacja
    Extractables Data
    Dlaczego?
    Identyfikacja substancji ekstrahujących specyficznych dla procesu w produkcie leczniczym poprzez interpretację standardowych danych dotyczących substancji ekstrahujących (strumienie modelu, skala, punkty czasowe)
    USŁUGI WALIDACYJNE
    Co?
    Raport dotyczący substancji ekstrahujących specyficznych dla procesu: Ilościowy wykaz substancji ekstrahujących specyficznych dla procesu (lub potencjalnych substancji wymywalnych)
    Gdzie?
    Usługa badania substancji ekstrahujących
      Ocena i łagodzenie skutków
      Leachables Report
      Dlaczego?
      Obliczanie ryzyka związanego z przyjmowaniem leku na podstawie związków ekstrahowalnych
      Jeśli ocena nie powiedzie się, złagodzenie ryzyka za pomocą badania substancji wymywalnych lub zmiana projektu procesu
      USŁUGI WALIDACYJNE
      Co?
      Raport dotyczący bezpieczeństwa pacjentów
      Raport dotyczący substancji wymywalnych
      Gdzie?
      Bezpieczeństwo pacjentów
      Usługa oceny Usługa badania substancji wymywalnych
        Maksymalizacja
        Patient Safety
        Maksymalizacja wysiłków na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów
          • Ocena substancji ekstrahowalnych. Biorąc pod uwagę najgorszy przypadek  i modelowe podejście rozpuszczalnika, dane dotyczące substancji ekstrahowalnych zostaną zebrane w ramach naszych badań analitycznych lub za pośrednictwem naszego programu Emprove®.
          • Ocena bezpieczeństwa pacjenta. Ocena bezpieczeństwa pacjenta jest przeprowadzana przez wewnętrznego toksykologa w celu określenia potencjalnego ryzyka dla pacjentów. Dane dotyczące substancji ekstrahowalnych i/lub wymywalnych, proces produkcji i dawkowanie leku są wykorzystywane do obliczenia potencjalnego dziennego spożycia potencjalnych substancji wymywalnych w porównaniu z limitami narażenia.
          • Testowanie substancji wymywalnych. Gdy jest to wymagane przez podejście oparte na ryzyku, badanie substancji wymywalnych jest przeprowadzane przy użyciu warunków procesu i produktów użytkownika końcowego w celu identyfikacji związków z urządzenia filtrującego i systemów jednorazowego użytku, a następnie oceny bezpieczeństwa pacjenta.
          Wynikowy pakiet danych dotyczących substancji ekstrahowalnych lub wymywalnych albo dowodzi i potwierdza bezpieczeństwo E&L procesu produkcyjnego, albo ustala potrzebę dodatkowej oceny. Usługi walidacji mogą dodatkowo pomóc w ograniczeniu ryzyka dzięki badaniom płukania i alternatywnym projektom procesów.
          Zapytaj o wycenę i zacznij już dziś. 
          Zasoby dotyczące powiązanych produktów