Poziomy usług walidacji
Spełnienie globalnych wymogów regulacyjnych wymaga wysokiego poziomu wiedzy specjalistycznej i wsparcia konsultacyjnego, a walidacja często obejmuje wiele etapów. Aby pomóc w wyborze odpowiedniego pakietu walidacyjnego, BioReliance® Validation Services oferuje dwa poziomy usług, które zapewniają lepszą wartość i lepsze doświadczenie. Nasze standardowe pakiety ułatwiają życie dzięki następującym korzyściom:
- Jasne i przewidywalne budżetowanie
- Wielce uproszczony wybór usług, we właściwym czasie i fazie rozwoju
- Zharmonizowane globalnie testowanie
- Dokładnie tyle pomocy, ile potrzebujesz, z naszym zaangażowaniem w testowanie eksperckie, zgodność i wsparcie
W zależności od tego, co wybierzesz, nasi eksperci ds. walidacji będą z Tobą na każdym kroku.
Wybierz spośród pakietów Classic lub Advanced
Uprościliśmy Twój proces od samego początku dzięki dwóm predefiniowanym poziomom usług.
- Classic: Polegaj na naszych wskazówkach. Zrobimy wszystko, co konieczne, aby przeprowadzić badanie walidacyjne - z zachowaniem najwyższych standardów jakości.
- Zaawansowany: Współpracujmy. Omówimy Twoje konkretne wymagania i dostosujemy plan walidacji, który sprawdzi się w przypadku zaawansowanych potrzeb i złożonych badań.
Wykres porównawczy poziomu usług
| Wykres porównawczy poziomów usług | Classic | Zaawansowany |
|---|---|---|
| Spełnia Obowiązujące Globalne Oczekiwania Regulacyjne | ✓ | ✓ |
| Regulatory Query/Inquiry Assistance | ✓ | ✓ |
| Online Support | ✓ | ✓ |
| Wsparcie telefoniczne od zespołu zarządzającego projektem | ✓ | ✓ |
| Test Customization1 | - | ✓ |
| Bacterial Retention and Compatibility Study Conditions | Czas trwania procesu maksymalnie 48 godzin
Temperatura zimna i pokojowa | Maksymalny czas trwania procesu
Maksymalna temperatura procesu |
| Warunki badania ekstraktów | Standardowe modelowe strumienie zgodnie z wytycznymi branżowymi | Niestandardowe |
| Testy integralności | 1 partia produktów | 3 partie produktów |
| Templated Documentation | ✓ | - |
| Customized Documentation | - | ✓ |
| Documentation Revision | 1
na określonych polach2 | Do 3
dla całego dokumentu |
| Raport podsumowujący walidację3 | - | ✓ |
1 Testy klasyczne obejmują z góry określony zakres warunków procesowych ze zdefiniowanymi parametrami badania. Testy zaawansowane zapewniają wyższy poziom dostosowania, w tym warunki procesowe,
dodatkowy sprzęt testowy/zasoby i bardziej złożone wymagania badawcze.
2 Pola informacji o produkcie leczniczym i procesie.
3 Raport podsumowujący walidację jest zintegrowany, gdy zamówiono dwie lub więcej usług.
Odkryj łatwiejszy sposób dzięki usługom walidacji BioReliance®. Skontaktuj się z nami, aby poprosić o wycenę lub omówić poziom usług, który jest dla Ciebie odpowiedni.
Wybór odpowiednich usług walidacji
Zasoby dotyczące powiązanych produktów