Merck
Serum concentration of 7 alpha-hydroxycholesterol as an indicator of bile acid synthesis in humans.
Journal of lipid research (1995-09-01)
C Hahn, C Reichel, K von Bergmann
ABSTRAKT
The serum concentration of 7 alpha-hydroxycholesterol as an indicator of total bile acid synthesis was investigated under different experimental conditions in humans. 7 alpha-Hydroxycholesterol was measured by gas-liquid chromatography-mass spectrometry, using [2H7]7 alpha-hydroxycholesterol and/or 5 alpha-cholestane-3 beta, 6 beta-diol as internal standards, and bile acid synthesis was estimated by the fecal balance method. Intraindividual variation was small when the concentration of 7 alpha-hydroxycholesterol was determined twice in the same subject 2 days to 11 months apart (7.3 +/- 6.5%, n = 52). In patients with advanced cirrhosis of the liver (n = 22) 7 alpha-hydroxycholesterol was 3.4-fold lower (22 ng/ml +/- 8) compared to matched controls (75 ng/ml +/- 19). Administration of cholestyramine (4 g b.i.d.) for 14 days increased 7 alpha-hydroxycholesterol concentration in five healthy volunteers from 40 +/- 11 ng/ml to 181 +/- 95 ng/ml (P = 0.02) and fecal excretion of acidic sterols from 254 +/- 60 mg/d to 1336 +/- 344 mg/d (P < 0.01). Although a significant correlation was found between 7 alpha-hydroxycholesterol in serum and bile acid synthesis in patients with hypercholesterolemia (r = 0.847, P < 0.001, n = 17), it was impossible to accurately determine bile acid synthesis from the serum levels of 7 alpha-hydroxycholesterol. Thus, determination of 7 alpha-hydroxycholesterol concentrations in serum can be used to assess changes in bile acid synthesis rates over short and long term periods under various experimental conditions, but not to calculate bile acid synthesis correctly.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
Propylene glycol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
L-Aspartic acid, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
L-Aspartic acid, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2,3-Butanediol, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Linoleic acid, technical, 58-74% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid, BioUltra, ≥99.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Propylene glycol, ≥99.5% (GC), FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea-12C, 99.9 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea solution, BioUltra, ~8 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Linoleic acid, liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Propylene Glycol, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea solution, 40 % (w/v) in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid, BioXtra, ≥99% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Millipore
Urea solution, suitable for microbiology, 40% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Linoleic acid, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
L-Aspartic acid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Tyramine, 98%, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
1,2-Propanediol, ReagentPlus®, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Tyramine, ≥98.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
1,2-Propanediol, ACS reagent, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Creatine, anhydrous
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea, powder, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea, suitable for electrophoresis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea, ACS reagent, 99.0-100.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea, BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea, ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
1,2-Propanediol, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.