Merck
Silencing histone deacetylase 2 using small hairpin RNA induces regression of fibrotic plaque in a rat model of Peyronie's disease.
BJU international (2014-05-21)
Ki-Dong Kwon, Min Ji Choi, Jin-Mi Park, Kang-Moon Song, Mi-Hye Kwon, Dulguun Batbold, Guo Nan Yin, Woo Jean Kim, Ji-Kan Ryu, Jun-Kyu Suh
ABSTRAKT
To examine the therapeutic effect of adenovirus encoding histone deacetylase 2 (HDAC2) small hairpin RNA (Ad-HDAC2 shRNA) in a rat model of Peyronie's disease (PD) and to determine the mechanisms by which HDAC2 knockdown ameliorates fibrotic responses in primary fibroblasts derived from human PD plaque. Rats were distributed into four groups (n = 6 per group): age-matched controls without treatment; rats in which PD has been induced (PD rats) without treatment; PD rats receiving a single injection of control adenovirus encoding scrambled small hairpin RNA (Ad-shRNA) (day 15; 1 × 10(8) pfu/0.1 mL phosphate-buffered saline [PBS]); and PD rats receiving a single injection of Ad-HDAC2 shRNA (day 15; 1 × 10(8) pfu/0.1 mL PBS) into the lesion. PD-like plaque was induced by repeated intratunical injections of 100 μL each of human fibrin and thrombin solutions on days 0 and 5. On day 30, the penis was harvested for histological examination. Fibroblasts isolated from human PD plaque were pretreated with HDAC2 small interfering (si)RNA (100 pmoL) and then stimulated with transforming growth factor (TGF)-β1 (10 ng/mL) to determine hydroxyproline levels, procollagen mRNA, apoptosis and protein expression of poly(ADP-ribose) polymerase 1 (PARP1) and cyclin D1. We observed that Ad-HDAC2 shRNA decreased inflammatory cell infiltration, reduced transnuclear expression of phospho-Smad3 and regressed fibrotic plaque of the tunica albuginea in PD rats in vivo. siRNA-mediated silencing of HDAC2 significantly decreased the TGF-β1-induced transdifferentiation of fibroblasts into myofibroblasts and collagen production, and induced apoptosis by downregulating the expression of PARP1, and decreased the expression of cyclin D1 (a positive cell-cycle regulator) in primary cultured fibroblasts derived from human PD plaque in vitro. Specific inhibition of HDAC2 with RNA interference may represent a novel targeted therapy for PD.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
trans-4-Hydroxy-L-proline, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Propidium iodide, ≥94.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
trans-4-Hydroxy-L-proline, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
trans-4-Hydroxy-L-proline, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Fluorescein isothiocyanate isomer I, suitable for protein labeling, ≥90% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Fluorescein isothiocyanate isomer I, ≥97.5% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Propidium iodide, ≥94% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
trans-4-Hydroxy-L-proline, BioXtra, ≥99.0% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Propidium iodide solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, BioReagent, suitable for fluorescence, mixture of 2 components, ≥90% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DAPI, for nucleic acid staining
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, ≥90% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Fluorescein, suitable for fluorescence, free acid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Fluorescein, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.