Merck
  • Pulmonary surfactant protein a is expressed in mouse retina by Müller cells and impacts neovascularization in oxygen-induced retinopathy.
Pulmonary surfactant protein a is expressed in mouse retina by Müller cells and impacts neovascularization in oxygen-induced retinopathy.
Investigative ophthalmology & visual science (2014-11-20)
Faizah Bhatti, Genevieve Ball, Ronald Hobbs, Annette Linens, Saad Munzar, Rizwan Akram, Alistair J Barber, Michael Anderson, Michael Elliott, Madeline Edwards
ABSTRAKT
Surfactant protein A (SP-A) up-regulates cytokine expression in lung disease of prematurity. Here we present data that for the first time characterizes SP-A expression and localization in the mouse retina and its impact on neovascularization (NV) in the mouse. Retinal SP-A was localized in wild-type (WT) mice with the cell markers glutamine synthetase (Müller cells), neurofilament-M (ganglion cells), glial acid fibrillary acid protein (astrocytes), and cluster of differentiation 31 (endothelial cells). Toll-like receptor 2 and 4 (TLR-2 and TLR-4) ligands were used to up-regulate SP-A expression in WT and myeloid differentiation primary response 88 (MyD88) protein (necessary for NFκB signaling) null mouse retinas and Müller cells, which were quantified using ELISA. Retinal SP-A was then measured in the oxygen-induced retinopathy (OIR) mouse model. The effect of SP-A on retinal NV was then studied in SP-A null (SP-A(-/-)) mice. SP-A is present at birth in the WT mouse retina and colocalizes with glutamine synthetase. TLR-2 and TLR-4 ligands increase SP-A both in the retina and in Müller cells. SP-A is increased at postnatal day 17 (P17) in WT mouse pups with OIR compared to that in controls (P = 0.02), and SP-A(-/-) mice have reduced NV compared to WT mice (P = 0.001) in the OIR model. Retinal and Müller cell SP-A is up-regulated via the NFκB pathway and up-regulated during the hypoxia phase of OIR. Absence of SP-A attenuates NV in the OIR model. Thus SP-A may be a marker of retinal inflammation during NV.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, random crystals, 99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride-35Cl, 99 atom % 35Cl
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
Sodium chloride solution, 5 M
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid, 99.999%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid, ACS reagent, 95.0-98.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 5 M
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 0.85%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, tested according to Ph. Eur.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium Fluoride Solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 5 M in H2O, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium azide, BioXtra
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, BioXtra, ≥99.5% (AT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, BioUltra, Molecular Biology, ~5 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, Molecular Biology, DNase, RNase, and protease, none detected, ≥99% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium chloride, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 0.9% in water, BioXtra, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium chloride, reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium azide, ReagentPlus®, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, tablet
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, BioPerformance Certified, ≥99% (titration), suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium azide, BioUltra, ≥99.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium azide, purum p.a., ≥99.0% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 95-97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sulfuric acid, for the determination of nitrogen, ≥97.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium fluoride 0.5 M solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.