Merck
Potential of novel phytoecdysteroids isolated from Vitex doniana in the treatment depression: involvement of monoaminergic systems.
Pharmacology, biochemistry, and behavior (2014-12-03)
Ismail O Ishola, Charles O Ochieng, Sunday O Olayemi, Memunat O Jimoh, Saheed M Lawal
ABSTRAKT
Vitex doniana Sweet (Verbanaceae) is used in traditional African medicine for the treatment of neurological disorders including depression. In our previous studies, three new phytoecdysteroids were isolated from methanol stem bark extract of V. doniana (VD) (11β-hydroxy-20-deoxyshidasterone, 21-hydroxyshidasterone, and 2,3-acetonide-24-hydroxyecdysone) along with known ecdysteroids. This study was designed to investigate antidepressant-like effect of VD and the isolated phytoecdysteroids in behavioral models of despair, forced-swim test (FST) and tail-suspension test (TST) in mice. VD (100 and 200mg/kg, p.o.) treatment reduced (P<0.05) the duration of immobility in both tests without affecting the locomotor activity and exploratory behavior as observed in the open field test. Similarly, 21-hydroxyshidasterone, 11β-hydroxy-20-deoxyshidasterone, ajugasterone and 24-hydroxyecdysone acute oral treatments significantly reduced immobility time with peak effect at 10mg/kg, which was similar to the effect of conventional antidepressants (imipramine and fluoxetine) in the FST. Conversely, pretreatment of mice with yohimbine (1mg/kg, i.p., α2-adrenoceptor antagonist), ketanserin (5mg/kg, i.p., 5-HT2A/2C receptor antagonist) or sulpiride (dopamine D2 receptor antagonist) prevented the antidepressant-like effect of 21-hydroxyshidasterone while the effects of 11β-hydroxy-20-deoxyshidasterone and 24-hydroxyecdysone were blocked by yohimbine or ketanserin in the FST. Moreover, the anti-immobility effect elicited by ajugasterone was prevented by prazosin (62.5μg/kg, i.p., α1-adrenoceptor antagonist) pretreatment. Our findings demonstrated that V. doniana and its phytoecdysteroids constituents elicited antidepressant-like effect in behavioral paradigm of despair. Furthermore, 21-hydroxyshidasterone produces its antidepressant-like effect through interaction with α2-adrenoceptor, 5-HT2A/2C receptor and dopamine D2-receptors but 11β-hydroxy-20-deoxyshidasterone and 24-hydroxyecdysone effects depend on interaction with α2-adrenoceptor and 5-HT2A/2C receptors while ajugasterone produces its action through interaction with post-synaptic α1-adrenoceptors. Thus, phytoecdysteroids could play a pivotal role in the treatment of major depression.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
USP
Dimethyl sulfoxide, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ReagentPlus®, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ACS reagent, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, suitable for HPLC, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Alkohol metylowy, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.6%, ReagentPlus®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, PCR Reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Prazosin hydrochloride, ≥99.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfoxide, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfoxide, for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Prazosin hydrochloride, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Prazosin hydrochloride, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dimethyl sulfoxide, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, suitable for NMR (reference standard)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Yohimbine hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, Laboratory Reagent, ≥99.6%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Methanol, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Yohimbine hydrochloride, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Methanol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Methanol, BioReagent, ≥99.93%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.