Merck
  • P38/MAPK contributes to endothelial barrier dysfunction via MAP4 phosphorylation-dependent microtubule disassembly in inflammation-induced acute lung injury.
P38/MAPK contributes to endothelial barrier dysfunction via MAP4 phosphorylation-dependent microtubule disassembly in inflammation-induced acute lung injury.
Scientific reports (2015-03-10)
Lingfei Li, Jiongyu Hu, Ting He, Qiong Zhang, Xu Yang, Xiaodong Lan, Dongxia Zhang, Hao Mei, Bing Chen, Yuesheng Huang
ABSTRAKT
Excessive activation of inflammation and the accompanying lung vascular endothelial barrier disruption are primary pathogenic features of acute lung injury (ALI). Microtubule-associated protein 4 (MAP4), a tubulin assembly-promoting protein, is important for maintaining the microtubule (MT) cytoskeleton and cell-cell junctional structures. However, both the involvement and exact mechanism of MAP4 in the development of endothelial barrier disruption in ALI remains unknown. In this study, lipopolysaccharide (LPS) and tumour necrosis factor-α (TNF-α) were applied to human pulmonary microvascular endothelial cells (HPMECs) to mimic the endothelial damage during inflammation in vitro. We demonstrated that the MAP4 (Ser696 and Ser787) phosphorylation increased concomitantly with the p38/MAPK pathway activation by the LPS and TNF-α stimulation of HPMECs, which induced MT disassembly followed by hyperpermeability. Moreover, the application of taxol, the overexpression of a MAP4 (Ala) mutant, or the application of the p38/MAPK inhibitor SB203580 inhibited the MT disruption and the intracellular junction dysfunction. In contrast, MKK6 (Glu), which constitutively activated p38/MAPK, resulted in microtubule depolymerisation and, subsequently, hyperpermeability. Our findings reveal a novel role of MAP4 in endothelial barrier dysfunction.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Paclitaxel semi-synthetic for peak identification, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioReagent, Molecular Biology, ≥98.5% (GC), free-flowing, Redi-Dri
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥98.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioXtra, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, 92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium dodecyl sulfate, suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium dodecyl sulfate, dust-free pellets, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioReagent, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥98.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥99.0% (GC), dust-free pellets
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥90% ((Assay))
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, tested according to NF, mixture of sodium alkyl sulfates consisting mainly of sodium dodecyl sulfate
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenylmethanesulfonyl fluoride, ≥98.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Phenylmethanesulfonyl fluoride, ≥99.0% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Paclitaxel, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Paclitaxel, from Taxus brevifolia, ≥95% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Paclitaxel, from Taxus yannanensis, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Paclitaxel, from semisynthetic, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Paclitaxel semi-synthetic for system suitability, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Triton X-100, laboratory grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl] tetrasulfide, technical, ≥90% (NMR)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate solution, BioUltra, Molecular Biology, 10% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate solution, BioUltra, 20% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sodium laurilsulfate, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Paclitaxel natural for peak identification, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Roche
Zestaw do wykrywania śmierci komórek in situ, fluoresceina, sufficient for ≤50 tests, suitable for detection
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.