Merck
Measurement of the entrainment window of islets of Langerhans by microfluidic delivery of a chirped glucose waveform.
Integrative biology : quantitative biosciences from nano to macro (2015-07-28)
Raghuram Dhumpa, Tuan M Truong, Xue Wang, Michael G Roper
ABSTRAKT
Within single islets of Langerhans, the endocrine portion of the pancreas, intracellular metabolites, as well as insulin secretion, oscillate with a period of ∼5 min. In vivo, pulsatile insulin oscillations are also observed with periods ranging from 5-15 minutes. In order for oscillations of insulin to be observed in vivo, the majority of islets in the pancreas must synchronize their output. It is known that populations of islets can be synchronized via entrainment of the individual islets to low amplitude glucose oscillations that have periods close to islets' natural period. However, the range of glucose periods and amplitudes that can entrain islets has not been rigorously examined. To find the range of glucose periods that can entrain islets, a microfluidic system was utilized to produce and deliver a chirped glucose waveform to populations of islets while their individual intracellular [Ca(2+)] ([Ca(2+)]i) oscillations were imaged. Waveforms with amplitudes of 0.5, 1, and 1.5 mM above a median value of 11 mM were applied while the period was swept from 20-2 min. Oscillations of [Ca(2+)]i resonated the strongest when the period of the glucose wave was within 2 min of the natural period of the islets, typically close to 5 min. Some examples of 1 : 2 and 2 : 1 entrainment were observed during exposure to long and short glucose periods, respectively. These results shed light on the dynamic nature of islet behavior and may help to understand dynamics observed in vivo.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxide-16O solution, 20 wt. % in H216O, 99.9 atom % 16O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, powder, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.6%, ReagentPlus®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, powder, <200 μm
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Fluorescein, suitable for fluorescence, free acid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, PCR Reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, anhydrous, BioReagent, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥96.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, suitable for insect cell culture, BioReagent, ≥97.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride solution, BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextrose, 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, 99.999% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride, random crystals, 99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride-35Cl, 99 atom % 35Cl
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium chloride solution, 0.85%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-Glucose-12C6, 16O6, 99.9 atom % 16O, 99.9 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium chloride solution, BioUltra, Molecular Biology, ~0.025 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.