Saltar a
BDPH9BCC4EBE
Bide Pharmatech
Dipropyl malonate
Sinónimos:
dipropyl malonate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
MDL number:
El producto BDPH9BCC4EBE no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H16O4/c1-3-5-12-8(10)7-9(11)13-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Inchi Key
LWIWFCDNJNZEKB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to pale yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)