Saltar a
BDPH9BCD080F
Bide Pharmatech
2,4-Difluorobenzoyl chloride
Sinónimos:
2,4-difluorobenzoyl chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C7H3O1Cl1F2
Número CAS:
Peso molecular:
176.55
MDL number:
El producto BDPH9BCD080F no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)5-2-1-4(9)3-6(5)10/h1-3H
Inchi Key
JSWRVDNTKPAJLB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to white to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionExclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)