Saltar a
BDPH9BCD3FF3
Bide Pharmatech
Thiol-peg6-alcohol
Sinónimos:
17-mercapto-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C12H26O6S1
Número CAS:
Peso molecular:
298.4
MDL number:
El producto BDPH9BCD3FF3 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C12H26O6S/c13-1-2-14-3-4-15-5-6-16-7-8-17-9-10-18-11-12-19/h13,19H,1-12H2
Inchi Key
RBHVCADZZSNWRE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Danger
pictograms
CorrosionExclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)