Saltar a
BDPH9BCD97EB
Bide Pharmatech
2-Methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine
Sinónimos:
2-methyl-5-(2-pyrrolidinyl)pyridine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
162.23
MDL number:
El producto BDPH9BCD97EB no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C10H14N2/c1-8-4-5-9(7-12-8)10-3-2-6-11-10/h4-5,7,10-11H,2-3,6H2,1H3
Inchi Key
WZVVISVPTUREQN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
pcodes
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)