Saltar a
BDPH9BCDFBF7
Bide Pharmatech
5-Methoxymethyl-thiophene
Sinónimos:
2-(methoxymethyl)thiophene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H8O1S1
Número CAS:
Peso molecular:
128.19
MDL number:
El producto BDPH9BCDFBF7 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C6H8OS/c1-7-5-6-3-2-4-8-6/h2-4H,5H2,1H3
Inchi Key
BMZQEYGEQALEIO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)