Saltar a
BDPH9BCDFD05
Bide Pharmatech
4-Acetyl-3-hydroxybenzoic acid
Sinónimos:
4-acetyl-3-hydroxybenzoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
MDL number:
El producto BDPH9BCDFD05 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H8O4/c1-5(10)7-3-2-6(9(12)13)4-8(7)11/h2-4,11H,1H3,(H,12,13)
Inchi Key
MKTAASUBWXZBNB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)