Saltar a
BDPH9BCDFD24
Bide Pharmatech
Ethyl 1-bromo-2-naphthoate
Sinónimos:
ethyl 1-bromo-2-naphthoate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C13H11O2Br1
Número CAS:
Peso molecular:
279.13
MDL number:
El producto BDPH9BCDFD24 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C13H11BrO2/c1-2-16-13(15)11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)14/h3-8H,2H2,1H3
Inchi Key
TXDQMAGPAKABJU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)