Saltar a
BDPH9BCDFD76
Bide Pharmatech
1-(Chloro(phenyl)methyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Sinónimos:
1-[chloro(phenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C14H10Cl1F3
Número CAS:
Peso molecular:
270.68
MDL number:
El producto BDPH9BCDFD76 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C14H10ClF3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16,17)18/h1-9,13H
Inchi Key
XORHOWOSRLIUMC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)