Saltar a
BDPH9C021EC9
Bide Pharmatech
(R)-1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine hydrochloride
Sinónimos:
(1R)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanamine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C9H11N1Cl1F3
Número CAS:
Peso molecular:
225.64
MDL number:
El producto BDPH9C021EC9 no se vende actualmente en su país.
Inchi Code
1S/C9H10F3N.ClH/c1-6(13)7-2-4-8(5-3-7)9(10,11)12;/h2-6H,13H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
Inchi Key
JVLWNYKROJNLAS-FYZOBXCZSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)