Saltar a
O7378
N-Oleoyl-D-sphingosine semisynthetic
Sinónimos:
N-cis-Octadecenoyl-D-sphingosine, Oleoyl ceramide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H69NO3
Número CAS:
Peso molecular:
563.94
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)