Merck
Resine per cromatografia a scambio ionico
La cromatografia a scambio ionico (IEX) è un metodo di purificazione comunemente utilizzato che separa una molecola target da altre impurità in base alla carica superficiale netta. Il nostro portafoglio di resine a scambio anionico (AEX) e a scambio cationico (CEX), con le nostre resine cromatografiche multimodali, offre soluzioni di purificazione efficienti per mAb, vaccini, DNA plasmidico, plasma e altre modalità.
Prodotti per cromatografia IEX
Le nostre affidabili resine Eshmuno® e Fractogel® offrono efficienza di purificazione e alta resa con conseguente miglioramento dell'economia di processo. Il formato familiare della colonna può essere facilmente scalato dalla produzione su banco a quella su larga scala.
Prodotti
Ordina per pertinenza
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 93
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 93
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 93 risultati
Resine cromatografiche Eshmuno® IEX
Una serie di contenitori chimici di diverse dimensioni, tutti con etichetta e isolati su sfondo bianco. Il più grande è una tanica bianca con un'etichetta blu e un simbolo di pericolo per le sostanze corrosive. Ci sono due bottiglie più piccole con un'etichetta simile. I contenitori sono contrassegnati da testo e simboli blu che ne indicano il contenuto e le informazioni di sicurezza.
Queste resine sono ideali per un'efficiente purificazione a valle e contengono la nostra collaudata tecnologia di ligandi a tentacolo accoppiata a microsfere a base rigida. Funzionano a velocità di flusso elevate e mantengono un'alta capacità di legame, migliorando la produttività e riducendo i tempi e i costi di produzione.
La resina mixed-mode Eshmuno® CMX offre un'elevata selettività per la purificazione di mAb, proteine di fusione e ADC, oltre alla separazione di impurità a basso peso molecolare e HCP.
La resina Eshmuno® CP-FT rimuove efficacemente gli aggregati di mAb in modalità flow-through, ottenendo capacità di carico 10 volte superiori rispetto alla tradizionale cromatografia CEX bind/elute. Ciò consente di intensificare il processo riducendo il costo complessivo della purificazione dei mAb a valle.
La resina Eshmuno® CPS offre un'elevata capacità di legame dinamico e un'efficienza di separazione dei flussi di proteine ricombinanti a concentrazioni saline elevate. Ciò consente il caricamento diretto di flussi di alimentazione ad alta conduttività (conduttività ≥10 mS/cm), riducendo la necessità di diluizione. 
La resina Eshmuno® CPX  separa efficacemente i monomeri di mAb dagli aggregati e da altre impurità, compresi gli HCP.Offre una capacità di legame dinamico superiore e consente la purificazione ad alta risoluzione di intermedi di processo con una produttività eccezionale.
La resina Eshmuno® HCX fornisce una cattura rapida, efficiente e diretta delle proteine, offrendo prestazioni eccezionali nelle tipiche applicazioni di scambio ionico e flow-through a livelli di sale più elevati.
Eshmuno® S è una resina CEX forte per la cattura diretta di proteine ricombinanti e la purificazione rapida ed efficiente di mAb dopo la cattura della proteina A.
Eshmuno® Q è una resina anionica forte, che offre una capacità di legame dinamico superiore e un'eccezionale rimozione delle impurità nelle tipiche applicazioni di scambio anionico flow-through.
Resine cromatografiche Fractogel® EMD IEX
Tutte le resine Fractogel® EMD offrono un'elevata selettività unita a una costante stabilità alla pressione, consentendo una produttività molto elevata e rese eccellenti. L'elevata capacità legante della resina, anche ad alte velocità di flusso, consente di risparmiare tempo prezioso e di migliorare l'economia del processo. Le resine Fractogel® sono disponibili in diverse dimensioni delle microsfere e con molteplici gruppi funzionali per soddisfare una vasta gamma di esigenze di purificazione:
Fractogel® scambiatori di anioni forti
Scambiatori di anioni deboli Fractogel®
Fractogel® scambiatori di cationi forti
Fractogel® scambiatori di cationi deboli
Supporto per la qualificazione, la valutazione del rischio e l'ottimizzazione del processo
Completando il nostro portafoglio prodotti, il Programma Emprove® fornisce tre tipi di dossier per supportare le diverse fasi dello sviluppo e delle operazioni di produzione come la qualificazione, la valutazione del rischio e l'ottimizzazione del processo. I dossier consolidano i dati completi dei test specifici del prodotto, le dichiarazioni di qualità e le informazioni normative in un formato facilmente disponibile per semplificare le vostre esigenze di conformità.
Risorse correlate
Pagina 1 di 4