Merck
Cromatografia a membrana
La nostra tecnologia a membrana per cromatografia Natrix® offre un nuovo livello di produttività e versatilità a valle. La struttura macroporosa, combinata con un'elevata densità di gruppi funzionali, consente un'elevata capacità di carico e un'eccellente rimozione delle impurità a velocità di flusso ultra-rapide. Con grandi prestazioni in un formato monouso e scalabile, i nostri innovativi prodotti Natrix® migliorano l'economia del processo e l'utilizzo degli impianti.
Prodotti
Ordina per pertinenza
Visualizzazione delle voci da 1 a 12 di 12
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 12 di 12
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 12 di 12 risultati
Pagina 1 di 1
Pagina 1 di 1
Due dispositivi per cromatografia a membrana Natrix CH: Natrix CH micro a destra e Natrix CH bench a sinistra
Membrana cromatografica Natrix® CH
La purificazione cromatografica è un collo di bottiglia frequente nella purificazione delle biomolecole. Grazie all'elevata capacità di carico e alle velocità di flusso ultra-rapide, le nostre membrane per cromatografia Natrix® garantiscono un'eccellente rimozione delle impurità in un formato scalabile e monouso. Questa tecnologia innovativa risolve molte delle vostre sfide di purificazione e consente un nuovo livello di produttività a valle, migliorando al contempo l'economia del processo e l'utilizzo dell'impianto.
Due lampadine lineari verticali bianche su sfondo bianco. Queste lampadine fluorescenti sono progettate con un tubo lungo e sottile e una base per l'installazione.
Membrana cromatografica Natrix® Q
Dispositivo cromatografico a membrana a scambio anionico forte e ad alta capacità, progettato per la purificazione a flusso continuo di biomolecole e la rimozione di endotossine, virus, HCP e acidi nucleici.
La membrana cromatografica Natrix® Q è un idrogel poroso di poliacrilammide contenente un'alta densità di gruppi leganti di ammonio quaternario (Q) direttamente polimerizzati all'interno di un'impalcatura di membrana inerte e macroporosa. La struttura interconnessa dei pori e l'alta densità di gruppi funzionali consentono velocità di flusso elevate con un'alta capacità di carico, mantenendo un'eccellente rimozione delle impurità in un'ampia gamma di condizioni tampone. I dispositivi a membrana per cromatografia Natrix® Q migliorano la produttività, la flessibilità, l'utilità economica e la robustezza del processo.
Risorse correlate
Pagina 1 di 3