コンタクトレンズ・歯科材料開発
コンタクトレンズおよび歯科材料の開発は、眼や口腔内の健康を改善するために、材料・製造の革新によって急速に発展している分野です。そのため、高品質の原材料を調達し、研究段階から製造へのスケールアップにおいて強固なサプライチェーンを確保する必要があります。
注目のカテゴリー
Dental prosthetic device fabrication
コンタクトレンズ材料開発
コンタクトレンズは、視力矯正、治療、美容用途に使用される眼科用人工デバイスです。コンタクトレンズは、酸素や水の透過性を高めるために、一般的にポリマーやシリコンのハイドロゲル材料から作られます。また、材料の選択は、表面の滑らかさ、紫外線吸収、破れや表面欠陥に対する耐性にも影響を及ぼします。成形加工、旋盤切削、プラズマ処理などの精密加工技術により、コンタクトレンズの特性をさらに高めることが可能になりました。感染症や炎症による悪影響を軽減し、使用者の快適性と安全性を向上させるために、新しいモノマー、ポリマー化学、製造方法の開発が進められています。
歯科材料開発
歯科医療は、口腔内の健康管理、口腔疾患の予防と治療、歯や顎のズレの矯正などを目的としています。歯科医療に使用される材料、製品、機器の製造には、固体材料や高分子の多様な合成法、加工法、表面修飾法が用いられます。填塞(filling)、キャップ、冠(クラウン)、ブリッジは樹脂系の複合材料から作製され、グラスアイオノマーや合金は歯科修復材料として使用されます。歯の印象採取には、アルジネート材料(アルギン酸塩)を使用して、歯や軟組織の3Dモデル用の正確な陰型を作製します。審美歯科用途としては、過酸化物による歯の漂白や、光硬化樹脂セメントによるポーセリンべニア(porcelain veneer)の歯への装着などが挙げられます。
歯科材料の研究では、柔軟性、耐久性、生体適合性、抗菌性を向上させるための次世代モノマーが注目されています。コンピュータ支援設計(CAD:computer-aided design)やコンピューター支援製造(CAM:computer-aided manufacturing)を活用することで、カスタムメイドの義歯、インプラント、歯科矯正装置などを迅速かつ安価に3Dプリントで作製することが可能になりました。
関連資料
- 眼科用モノマーは、純度、信頼性と快適性を目標としており、コンタクトレンズをより手頃な価格にするためイノベーションを推進します。
- シグマ アルドリッチでは、開始剤や架橋剤、色素、溶媒とともに、高純度モノマーおよびポリマーの品揃えが充実しています。
- 歯科修復材料の開発は、生体適合性と自然な外観を持つ修復材の必要性から、非常に重要です。アマルガムやコンポジットレジンといった従来の歯科材料には、素材固有の短所があります。
- 歯科用コンポジット材料の開発のための新たなモノマーの設計や新規重合反応の検討について解説していただきました。
- Micro Review:RAFT(可逆的付加/開裂連鎖移動)重合
- すべて表示 (15)
関連プロトコル
- ウォーリック大学のProf. Dave Haddletonの研究グループによって実証された、ATRPによる重合。
- We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
- RAFT polymerization offers precise control, enabling tailored synthesis of complex polymer structures.
- すべて表示 (4)
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:[email protected]
電話:03-6756-8245