certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1134266
APIファミリー
citalopram
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | 1134288 | 1134266 | 1134277 |
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| packaging pkg of 50 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PHR1902-50MG:
PHR1902-50MG-PW:
試験成績書(COA)