certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1134244
APIファミリー
citalopram
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C2(OCc3c2ccc(c3)C(=O)N)CCCN(C)C
InChI
1S/C20H23FN2O2/c1-23(2)11-3-10-20(16-5-7-17(21)8-6-16)18-9-4-14(19(22)24)12-15(18)13-25-20/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3,(H2,22,24)
InChI Key
LYYWQJNKWCANAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | 1134244 | PHR1903 | 1134266 |
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| packaging pkg of 50 mg | packaging - | packaging - | packaging - |
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1901-50MG:
PHR1901-50MG-PW:
試験成績書(COA)