certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1134277
APIファミリー
citalopram
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C2(OCc3c2ccc(c3)C#N)CCCNC.Br
InChI
1S/C19H19FN2O.BrH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H
InChI Key
DJCAYVHVPUEMQJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
1 of 4
当該品目 | PHR1902 | 1134277 | PHR1904 |
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| agency traceable to USP 1134277 | agency traceable to USP 1134266 | agency - | agency traceable to USP 1134288 |
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
PHR1903-30MG:
PHR1903-30MG-PW:
試験成績書(COA)