アセトニトリル
セクションの概要
別名: | ACN, cyanomethane, ethyl nitrile, ethanenitrile, methanecarbonitrile, methyl cyanide |
|---|---|
一次式: | CH3CN |
分子量: | 41.05 |
CAS番号: | |
Beilstein No.: | 741857 |
EC No.: | |
MDL No.: |
製品
アセトニトリルまたはシアン化メチルは、揮発性の高い非プロトン性極性有機溶媒です。アセトニトリルは、分析化学において溶媒または移動相として使用されます。また、鉄錯体の存在下でアルカンを過酸化水素で酸化することによるアルキルヒドロペルオキシドの合成などの有機反応における溶媒としても利用されます。
アセトニトリルは、医薬品の合成、精製、製剤化にも使用されます。これは、水やその他の一般的な溶媒に溶けにくい薬剤に特に役立ちます。
分光分析における溶媒としてのアセトニトリル
アセトニトリルは、赤外(IR)や核磁気共鳴(NMR)などのさまざまな分光技術で広く使用されています。また、その透明性と他の多くの溶媒に比べてUV吸収が比較的低いため、紫外可視(UV-Vis)分光分析の溶媒としても使用され、UV-Vis測定に最適です。
重水素化アセトニトリル(アセトニトリル-d3):アセトニトリル-d3は、トリメチルシランの有無にかかわらず、赤外(IR)およびNMR分光法の溶媒として、また高速液体クロマトグラフィー(HPLC)-SPE-NMR技術のカートリッジとしても使用されます。
クロマトグラフィーの移動相としてのアセトニトリル
アセトニトリルは、低粘度、高い溶出強度、および幅広い分析対象物との適合性を示すため、HPLC、液体クロマトグラフィー質量分析法(LC-MS)、超高性能液体クロマトグラフィー(UHPLC)およびガスクロマトグラフィーなどの多くのクロマトグラフィー技術の移動相成分として利用されています。
高速液体クロマトグラフィー(HPLC)グレードのアセトニトリル:グラジエントグレードのアセトニトリル、または特定の濃度のトリフルオロ酢酸、ギ酸、2-プロパノール、またはギ酸アンモニウムを含むアセトニトリル溶液は、HPLCの移動相として使用されます。
参照標準としてのアセトニトリル
アセトニトリルは、アルコール測定における医薬品の一次または二次グレードの参照標準として、また残留溶媒として使用されます。