MultiScreen® ソリッドボトムプレート
MultiScreen®マイクロプレートは、非滅菌の96ウェルおよび384ウェルタイプで、透明、白色、黒色、またはナチュラルカラーのものが用意されています。ポリスチレン製マイクロプレートは、マイクロプレートリーダーで日常的に行われる比色法、発光法、蛍光法などの生化学アッセイ(例えば、ブラッドフォード法、ローリー法、ルシフェラーゼアッセイなど)に広く使用されています。 ポリプロピレン製マイクロプレートは、化学物質、核酸、タンパク質の保存に一般的に使用されます。これらのマイクロプレートは、比色アッセイや基本的な生化学反応にも使用できます。
製品
人気のフィルター
MultiScreen® ポリスチレンプレート
ポリスチレンは、優れた光学特性を備えた高透明度のポリマーであり、精密な光学測定に最適です。ポリスチレン製マルチスクリーン®マイクロプレートは、現在、非滅菌の96ウェルマイクロプレートとして、透明、白色、または黒色の各色で提供されています。
- 吸光度および比色アッセイ用の透明マイクロプレート
- 高信号発光アッセイおよび蛍光アッセイ用の黒色マイクロプレート
- 低信号発光アッセイおよびTR-FRETアッセイ用の白色マイクロプレート
MultiScreen® ポリプロピレンプレート
ポリプロピレンは、優れた化学的および熱的安定性を特徴としています。これは、保存用マイクロプレートに最適なポリマーです。タンパク質やDNAなどの極性分子は、ポリスチレンに比べてポリプロピレンへの結合が弱くなります。ポリプロピレン製MultiScreen®マイクロプレートは現在、非滅菌のナチュラルカラーの96ウェルおよび384ウェルフォーマットで提供されています。
- 生物学的に不活性
- 幅広い化学的適合性
- -196 °C~+121 °Cまでの耐熱性
- Vボトムプレートは、サンプルの回収率を高めるためにウェルが円錐状に先細りになっています
- Uボトムプレートは、鋭い角がなく、懸濁液の安定性が向上しています
MultiScreen® ELISA プレート
酵素免疫測定法(ELISA)は、ペプチド、タンパク質、抗体、ホルモンなどの可溶性物質を検出・定量するために設計された、プレートを用いた測定手法です。 MultiScreen® ELISAマイクロプレートはポリスチレン製で、96ウェルまたは8ウェルストリップ形式で提供されています。8ウェルストリップ形式では、マイクロプレート全体を使用するのではなく、ウェルの単一列(「ストリップ」)をアッセイに使用することができます。用途や対象となる分子のニーズに最適に対応できるよう、中程度または高結合性の表面を持つ製品が用意されています。
- 高結合性プレートは、タンパク質結合を高めるために親水性表面となるよう特別に処理されたポリスチレン表面を備えています
- 中結合性プレートは、親水性の低いポリスチレン表面を有しており、そのため非極性タンパク質やペプチドのコーティングに適しています
関連リソース
- チラシ:MultiScreen® マイクロプレート
適切なマイクロプレートを使用することで、データの一貫性や信号対雑音比を向上させ、試薬や検体の節約につながり、時間とコストを削減することができます。
- パンフレット:MultiScreen®/Millicell® プレート
本ガイドは、医薬品開発、創薬研究、分子生物学、および試料調製を対象としており、スクリーニングや細胞培養用の製品を紹介しています。
続きを確認するには、ログインするか、新規登録が必要です。
アカウントをお持ちではありませんか?お客様の便宜のため、このページは機械翻訳によって翻訳されています。この機械翻訳で正確な翻訳を提供できるよう努めていますが、機械翻訳は完璧ではありません。機械翻訳された内容にご満足いただけない場合は、英語版をご覧ください。