Merck
ホームピーナッツバター中におけるピラジンのGC分析
ピーナッツバター中におけるピラジンのGC分析
条件
試料/マトリックス40 mLバイアル中の5 gのピーナッツバター
脱離プロセス5分間、270℃
抽出ヘッドスペース法、加熱ブロック中で65℃、30分間
SPMEファイバージビニルベンゼン-Carboxen-ポリジメチルシロキサンStableFlex57328-U)
カラムSUPELCOWAX® 10、30 m x 0.25 mm、0.25 µm(24079
オーブン40℃(5分間)、4℃/分で230℃まで
キャリアガスヘリウム、30cm/秒
試料ピーナッツバター
注入スプリットレス/スプリット、クローズド0.5分間、270℃、0.75 mmライナーを使用
ライナー0.75 mm
注入温度270℃
検出器イオントラップ質量分析計、0.6秒/スキャンでm/z=30~350選択イオンを定量に使用
表1
詳細
分析に関する注記本アプリケーションでは、ピーナッツバター中の揮発性物質の分析にヘッドスペース法によるSPMEを利用しました。Carboxen/PDMS/DVBファイバーを使用したヘッドスペースSPME(HS-SPME)とガスクロマトグラフィー質量分析(GC/MS)を組み合わせて利用し、サンプル試料の揮発性画分の特性を評価しました。★訳文なし★これらの極性物質は、比較的極性が高いSUPELCOWAX® 10GCカラムで分離できます。
カテゴリー分析クロマトグラフィー、SPMEアプリケーション、GCアプリケーション、食品、フレーバー&フレグランス、揮発性物質
対象産業農業
、食品・飲料
法的情報SUPELCOWAXはSigma-Aldrich Co. LLCの登録商標です。
その他の注記消耗品の補充:
シリンジ
バイアル
ガス精製および管理
インレットライナー、グラスウール、および専用工具
セプタムおよび専用工具
カラムフェラル、ナット、および専用工具
適合性SPME向けアプリケーション、GC向けアプリケーション
表2
分析対象
  • 1-メチルピロール
  • 2,3-ジエチルピラジン
  • 2,3-ジメチルピラジン
  • 2,5-ジメチルピラジン
  • 2,6-ジエチルピラジン
  • 2,6-ジメチルピラジン
  • 2-アリル-5-メチルピラジン
  • 2-エテニル-5-メチルピラジン
  • 2-エテニル-6-メチルピラジン
  • 2-エチルピラジン
  • 2-エチル-3,5-ジメチルピラジン
  • 2-エチル-3-メチルピラジン
  • 2-エチル-5-メチルピラジン
  • 2-エチル-6-メチルピラジン
  • 2-メチル-5-イソプロピルピラジン
  • 2-メチル-5-プロピルピラジン
  • 2-メチル-6-シスプロペニルピラジン
  • 2-メチルピラジン
  • 3,5-ジエチル-2-メチルピラジン
  • 3-エチル-2,5-ジメチルピラジン
  • 3-メチルブタナール
  • 4-メチルペンテン-2-オン
  • 5-メチル-2-プロピルピラジン
  • 二硫化炭素
  • ジメチルジスルフィド
  • ヘプタナール
  • ヘキサナール
  • ペンタナール
  • トリメチルピラジン
関連製品
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500