Merck
  • Combination of immortalization and inducible death strategies to generate a human mesenchymal stromal cell line with controlled survival.
Combination of immortalization and inducible death strategies to generate a human mesenchymal stromal cell line with controlled survival.
Stem cell research (2014-02-25)
Paul Bourgine, Clementine Le Magnen, Sebastien Pigeot, Jeroen Geurts, Arnaud Scherberich, Ivan Martin
ABSTRAKT
The hTERT-immortalization of human bone marrow-derived Mesenchymal Stromal Cells (hMSCs) was proposed to address availability/standardization issues for experimental or clinical studies, but raised concerns due to possible uncontrolled growth or malignant cell transformation. Here we report a method to generate a hMSCs line with controlled survival, through the implementation of a pre-established suicide system (inducible caspase 9, iCasp9) in hTERT-transduced hMSCs. Primary hMSCs were successfully immortalized (>280 PD) and further transduced with the iCasp9 device. A clone was selected and shown to maintain typical properties of primary hMSCs, including phenotype, differentiation and immunomodulation capacities. The successive transductions did not induce tumorigenic transformation, as assessed by analysis of cell cycle regulators and in vivo luciferase-based cell tracking. Cells could be efficiently induced toward apoptosis (>95%) both in vitro and in vivo. By combining the opposite concepts of 'induced-life' and 'inducible-death', we generated a hMSCs line with defined properties and allowing for temporally controlled survival. The cell line represents a relevant tool for medical discovery in regenerative medicine and a potential means to address availability, standardization and safety requirements in cell & gene therapy. The concept of a hTERT-iCasp9 combination, here explored in the context of hMSCs, could be extended to other types of progenitor/stem cells.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
HEPES, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
HEPES, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, 99.0-101.0% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate, ReagentPlus®, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
TWEEN® 20, viscous liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES, ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate, powder, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate, Hybri-Max, powder, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate, BioXtra, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.995% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Hygromycin B from Streptomyces hygroscopicus, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99% (GC), Grade I, suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sucrose, ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid solution, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, purified grade, ≥98.5%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution, BioUltra, pH 8.0, ~0.5 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.