Merck
TRIM24 promotes glioma progression and enhances chemoresistance through activation of the PI3K/Akt signaling pathway.
Oncogene (2014-01-29)
L-H Zhang, A-A Yin, J-X Cheng, H-Y Huang, X-M Li, Y-Q Zhang, N Han, X Zhang
ABSTRAKT
The tripartite motif protein TRIM24 (tripartite motif-containing 24) has been found to play distinct roles in tumor development and progression, according to different tumor contexts. However, it remains elusive whether TRIM24 plays a role in malignant gliomas that are the most common and deadly primary brain tumors in adults. We report here that TRIM24 expression is positively correlated with glioma malignancy and is negatively associated with prognosis of patients with newly diagnosed glioblastoma, which is the most malignant form of gliomas but displays highly heterogeneous clinical outcome. The multivariate Cox regression analysis demonstrates the independent predictive value of TRIM24 expression level for overall and progression-free survival. Knockdown of TRIM24 suppresses cell proliferation, cell cycle progression, clone formation and in vivo tumor development, whereas overexpression of TRIM24 promotes cell growth. Chromatin immunoprecipitation, real-time reverse transcription-PCR and mutation analyses demonstrate that TRIM24 binds to the PIK3CA promoter via its PHD-Bromo domain to activate the transcription of PIK3CA gene, thus enhancing phosphatidylinositide 3-kinase (PI3K)/Akt signaling. The pan-PI3K inhibitor LY294002 and small interfering RNA targeting PIK3CA both abrogate the growth-promoting effect of TRIM24. Moreover, TRIM24 regulates the expression of DNA repair enzyme O(6)-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) through PI3K/Akt/nuclear factor-κB signaling transduction and enhances resistance to temozolomide, the standard chemotherapeutic agent for glioblastoma. Finally, glioblastoma patients with low TRIM24 expression benefit from chemotherapy, whereas those with high TRIM24 expression do not have such benefit. Our results suggest that TRIM24 might serve as a potential prognostic marker and therapeutic target for the management of malignant gliomas.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Sodium Fluoride Solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97.5% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide, 98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.6%, ReagentPlus®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium fluoride, BioXtra, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium fluoride, BioReagent, suitable for insect cell culture, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, PCR Reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium fluoride 0.5 M solution
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Fluoride ion solution for ISE, 0.1 M F-, for ion-selective electrodes
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfoxide, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium fluoride, anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfoxide, for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, suitable for HPLC, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium fluoride, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ACS reagent, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium Fluoride, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dimethyl sulfoxide, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium fluoride, ACS reagent, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium fluoride, ReagentPlus®, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium fluoride, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98.5-100.5% (calc. to the dried substance)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ReagentPlus®, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Dimethyl sulfoxide, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.