Merck
Characterization of the xiamenmycin biosynthesis gene cluster in Streptomyces xiamenensis 318.
PloS one (2014-06-12)
Yong Yang, Ling Fu, Jinlong Zhang, Linghan Hu, Minjuan Xu, Jun Xu
ABSTRAKT
Xiamenmycin (1) is a prenylated benzopyran derivative with anti-fibrotic activity. To investigate the genetic basis of xiamenmycin biosynthesis, we performed genome mining in the xiamenmycin-producing Streptomyces xiamenensis wild-type strain 318 to identify a candidate gene cluster. The complete gene cluster, consisting of five genes, was confirmed by a series of gene inactivations and heterologous expression. Based on bioinformatics analyses of each gene and feeding experiments, we found that the structure of an intermediate xiamenmycin B (3) accumulated in a ximA inactivation mutant, allowing us to propose a biosynthetic pathway. All five of the genes in the pathway were genetically and biochemically characterized. XimA was biochemically characterized as an ATP-dependent amide synthetase, catalyzing an amide bond formation in the presence of ATP as the final step in Xiamenmycin biosynthesis. The Km value of XimA was determined to be 474.38 µM for the substrate xiamenmycin B. These studies provide opportunities to use genetic and chemo-enzymatic methods to create new benzopyran derivatives as potential therapeutic agents.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
L-Threonine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ampicillin, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Geranyl pyrophosphate ammonium salt, 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥95% (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Threonine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Threonine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Threonine, BioXtra, ≥99.5% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
γ,γ-Dimethylallyl pyrophosphate triammonium salt, 1 mg/mL in methanol (:aqueous 10 mM NH4OH (7:3)), ≥90% (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-Threonine, ≥98% (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
L-Threonine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
L-Threonine, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
L-Threonine
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
4-Hydroxybenzoic acid, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt, pkg of 5 mg (per vial)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt, pkg of 10 mg (per vial)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
IPTG, ≥99% (TLC), ≤0.1% Dioxane
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside, ≥99% (TLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloramphenicol, BioReagent, suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloramphenicol, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Nalidixic acid, ≥98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Chloramphenicol, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrate
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ampicillin, anhydrous, 96.0-102.0% (anhydrous basis)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzoic acid, ReagentPlus®, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzoic acid, ReagentPlus®, 99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Ampicillin, anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Isopropyl β-D-thiogalactopyranoside solution, ReadyMade IPTG solution for Blue-white screening
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Ampicillin
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Chloramphenicol, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Ampicillin, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Chloramphenicol, VETRANAL®, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.