If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Selecione um tamanho
Sobre este item
Pular para
Nome do produto
HEPES, ≥99.5% (titration)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless
suitability
suitable for component for culture media
suitable for enzyme extraction
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
pharmaceutical
Quality Level
Categorias relacionadas
1 of 4
Este Item | H4034 | H7523 | PHR1428 |
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% (titration) | assay - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, competitive inhibition ELISA: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 300 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) clinical research | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form powder | form - |
| solubility water: 500 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility - |
Application
- Como um componente do meio de Danieau, o qual é usado para impedir a formação de pigmentos de melanina após a gastrulação em embriões de peixe-zebra[1]
- Como um componente da solução de Hanks usada em testes de degradação de ferro[2]
- Como um componente do meio HEPES na transfecção de culturas celulares com plasmídeos[3]
- Juntamente com RPMI-1640, L-glutamina, FBS, piruvato de sódio e β-mercaptoetanol para cultivo de células de insulinoma de ratos[4]
- Como um suplemento no meio TCM199 para lavagem de oócitos frescos necessários para estudos de transferência nuclear:[5]
Features and Benefits
- Produto de alta pureza para pesquisa bioquímica e biológica
- Adequado para cultura celular
- Altamente solúvel em água com uma faixa de pH útil de 6,8-8,2 e pKa de 7,5 a 25 °C
General description
Amplamente utilizado na cultura celular, o HEPES se destaca na manutenção do pH fisiológico, apesar das flutuações na concentração de dióxido de carbono produzidas pela respiração celular, uma característica não tão proeminente nos tampões de bicarbonato. Ele serve como um separador anfolítico para criar gradientes de pH na focalização isoelétrica e apresenta menos interferência nas reações enzimáticas de restrição de DNA em comparação com os tampões com menos grupos amina substituídos, como o Tris. Além dessas aplicações, o HEPES pode ser utilizado em vários estudos biológicos e bioquímicos, incluindo imunoprecipitação, lise de células e imagens de células vivas. Sua versatilidade o torna uma ferramenta indispensável em diversas aplicações de pesquisa.
Other Notes
Compare facilmente as especificações para os produtos HEPES com a tabela de especificações HEPES.
Legal Information
Related product
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Conteúdo relacionado
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Descubra tampões biológicos de alta pureza para escala de produção. Assegure a estabilidade, o controle de pH e o fornecimento consistente com as nossas soluções de fabricação especializadas.
HEPES Specification Comparison
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What concentration of HEPES should be used for cell culture without CO2, to maintain optimal pH?
1 answer-
This product has not been tested for cell culture use. A better choice is H4034 HEPES BioPerformance Certified, ?99.5% (titration), suitable for cell culture, or one of the other products referred to in the Technical Bulletin found in the documentation section of the product page:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/h4034#product-documentationHelpful?
-
-
What is the purpose of using HEPES in cell culture?
1 answer-
HEPES provides supplemental buffering for media in pH range of 7.2 to 7.6. It has no nutritional value to cells.
Helpful?
-
-
What is the concentration of HEPES used in cell culture?
1 answer-
HEPES is typically used in cell culture in the range of 10-25 mM.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.