Merck
H4034
HEPES
BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
HEPES
Sinônimo(s):
Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-etanossulfônico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperazina-N′-2-etanossulfônico
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H18N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
238.30
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-907-9
Beilstein/REAXYS Number:
883043
MDL number:
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
HEPES, BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
grade
BioPerformance Certified
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
competitive inhibition ELISA: suitable
impurities
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
color
white
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
cation traces
Fe: ≤5 ppm
absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 0.1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
suitability
suitable for Western blot
suitable for component for culture media
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, protease, none detected
Quality Level
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
H7523H6147PHR1428
HEPES BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H4034
HEPES
HEPES BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
H7523
HEPES
HEPES BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
H6147
HEPES
HEPES Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1428
HEPES
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5% (titration)
assay
-
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, competitive inhibition ELISA: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | embryo: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
300
application(s)
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
form
-
Application
O HEPES foi usado:
  • para suplementar o meio de Eagle modificado por Dulbecco para cultura e manutenção de linhagens celulares;[1][2]
  • como um componente de tampão de suspensão de plaquetas;[3]
  • para suplementar a solução salina básica de Hank, que é usada para lavar tecido pancreático;[4]
  • como componente de tampão de lavagem e tampão de bloqueio na purificação e quantificação de ensaio de absorção imunoenzimática (ELISA);[5]
  • para ajuste e manutenção do pH de soluções biológicas;[5]
  • como um componente da solução salina balanceada de Hank (HBSS) e meio de dissociação para estudar o desenvolvimento neuronal;[6]
  • para homogeneização de tecido no preparo de extratos citossólicos e nucleares de células;[7]
  • como um componentes de meio de cultura de queratinócitos e fibroblastos.[8]
Features and Benefits
  • Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantir a adequação para várias aplicações
  • Altamente solúvel em água com uma faixa de variação de pH útil de 6,8-8,2 e pKa de 7,5 a 25 ºC
  • ;Ligação insignificante de íons metálicos
  • ; Menos tóxico às células do que outros tampões, como Tris e fosfato
  • Estável em uma ampla faixa de pH
  • Testada para endotoxinas e contagem microbiana aeróbica total
  • Livre de DNase, NICKase, RNase, Endonuclase, Exonuclase e protease
General description
HEPES, ou 4-(2-hidroxietil)piperazina-1 etanossulfônico, é um tampão zwitteriônico de ácido aminossulfônico N-substituído. Ele demonstra excelente capacidade de tamponamento na faixa de variação de pH de 6,8 a 8,2, ostentando um pKa de 7,48 a 25°C. Amplamente reconhecido como um dos tampões mais versáteis, o HEPES é amplamente utilizado em pesquisas de biologia celular, bioquímica e biológicas. Um atributo notável é sua não reatividade com íons metálicos. Ao contrário de muitos tampões, o HEPES não forma complexos significativos com a maioria dos metais, tornando-o adequado para aplicações que envolvem íons metálicos sem afetar sua atividade. Essa característica aprimora sua utilidade como um "tampão não coordenado". Na cultura celular, o HEPES se destaca na manutenção de um pH fisiológico estável, mesmo em meio a flutuações na concentração de dióxido de carbono resultantes da respiração celular. Isso o diferencia dos tampões de bicarbonato (NaHCO3), que, embora comumente usados, são menos eficazes na estabilidade do pH.
HEPES também se mostra vantajoso em vários processos biológicos e bioquímicos. Sua natureza anfolítica o torna adequado como um separador para a criação de gradientes de pH na focalização isoelétrica, uma técnica frequentemente empregada na separação e na análise de proteínas. Além disso, o HEPES apresenta interferência mínima nas reações de enzimas de restrição de DNA em comparação com os tampões com menos grupos amina substituídos, como o Tris. Isso o torna a opção preferida para aplicações que envolvem manipulação e análise de DNA. Além dessas aplicações específicas, o HEPES é valioso em vários outros processos biológicos e bioquímicos, incluindo imunoprecipitação, lise celular e imagens de células vivas. Sua versatilidade, aliada à excepcional capacidade de tamponamento de pH e mínima interação com outras moléculas, estabelece o HEPES como uma ferramenta indispensável em diversas áreas de pesquisa.
O HEPES foi descrito como um dos melhores tampões multiuso disponíveis para pesquisa biológica.[9] Em pH biológico, a molécula é zwitteriônica, e é eficaz como tampão em pH 6,8 a 8,2. O HEPES foi usado em uma ampla gama de aplicações, inclusive cultura de tecidos. Ele é comummente usado para tamponar meios de cultura celular em ar. O HEPES é utilizado em experimentos in vitro em Mg.[10]
O tampão HEPES não confere efeitos citotóxicos às células e, portanto, pode ser usado em culturas de células animais.[11]
Other Notes
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Packaging
O sistema de embalagem DRYPOUR® para sais higroscópicos de alta qualidade embalagem DRYPOUR®:
  • A configuração atual da embalagem DRYPOUR® está em um tambor de 50L empilhável
  • 25 KG-DP é a oferta padrão de pré-embalagem
  • Volumes menores podem ser colocados no mesmo tambor para configurações variáveis
Os benefícios do DRYPOUR®:
  • Melhora a eficiência operacional, reduzindo o tempo de preparação do material e aumentando a segurança do operador
  • Minimiza o endurecimento de sais higroscópicos
  • Oferece proteção tripla: contra umidade interna e externa, e contra a contaminação
Como o sistema de embalagem DRYPOUR® melhora sua eficiência operacional?
  • Este sistema de embalagem de design de última geração minimiza o endurecimento, reduzindo significativamente o tempo necessário para a preparação do material
  • Tambor de PE com o nosso novo lacre inviolável, um revestimento de polietileno com sacos dessecantes integrados e um interior respirável de revestimento Tyvek®
  • Sacos dessecantes são firmemente integrados ao revestimento de polietileno
  • Proteção tripla proporciona dois resultados inestimáveis:
  1. Redução drástica de endurecimento
  2. Sem risco de contaminação pelo dessecante
Legal Information
DRYPOUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Actin filament elasticity and retrograde flow shape the force-velocity relation of motile cells.
Zimmermann J, et al.
Biophysical Journal, 102(2), 287-295 (2012)
Complex thermorheology of living cells.
Schmidt BUS, et al.
New Journal of Physics, 17(7), 073010-073010 (2015)
Airway epithelial cell PPAR? modulates cigarette smoke-induced chemokine expression and emphysema susceptibility in mice.
Solleti SK et al.
American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology, 309, L293-L293 (2015)
Use of a new buffer in the culture of animal cells.
Williamson JD and Cox P
The Journal of General Virology, 2, 309-309 (1968)
The slice overlay assay: a versatile tool to study the influence of extracellular signals on neuronal development.
Polleux F and Ghosh A
Science's STKE : Signal Transduction Knowledge Environment, 136, pl9-pl9 (2002)
Artigos
Ensure optimal cell culture outcomes with ultrapure, endotoxin-free water. Learn about the impact of water impurities on mammalian cell cultures and how to achieve optimal cell growth.
Protocolos
Techniques for protein antigen molecular weight determination, protein interactions, enzymatic activity, and post-translational modifications.
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
Conteúdo relacionado
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Descubra tampões biológicos de alta pureza para escala de produção. Assegure a estabilidade, o controle de pH e o fornecimento consistente com as nossas soluções de fabricação especializadas.
Product Information Sheet
Ver tudo
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Chicago, IL
    • Review 1
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    Great product
    This is a classical Sigma HEPS powder that I have been using since my PhD research in the graduate school for the last 15 years.
    Helpful?
  2. 2 Ratings-only reviews