Merck
ホームDNAシーケンシングポジティブコントロールsiRNA
ポジティブコントロールsiRNA
MISSION®ポジティブコントロールsiRNAは、あらゆるsiRNAサイレンシング実験に理想的な製品です。ポジティブコントロールは検証済みのsiRNAで、高レベル(>70%)のノックダウンを達成できることがわかっています。ポジティブコントロールを用いてトランスフェクションを最適化しましょう。もし、期待した表現型が得られない場合には、実験条件の調整が必要です。
製品の利点
  • クラス最高、保証付きの遺伝子サイレンシング
  • 検証の結果、ノックダウン効率75%以上
  • Rossetta algorithm*による設計
*メルク所有の Rosetta Inpharmatics siRNAデザインアルゴリズムは、Merck社との独占的パートナーシップでライセンスされています。Rosetta siRNA設計アルゴリズムでは、位置特異的スコアリング行列とシード領域の情報を利用して、標的遺伝子の最も特異的かつ有効な配列を予測します。アルゴリズムの規則は、3年間の遺伝子サイレンシング実験で収集した経験的データを用いて作成しました。
製品の特長
  • 動物種:ヒト、ラット
  • 保証収量(OD):2 OD(10 nmol)、5 OD(25 nmol)、10 OD(50 nmol)
  • 精製:脱塩またはHPLC
  • 鎖長:dTdTオーバーハングを有する21 mer duplex
  • 修飾:なし(天然型RNA塩基のみ)
  • 品質管理:100%質量分析
  • 納品形態:チューブ入り乾燥品
*製造拠点によっては、siRNA二本鎖の評価にPAGEを使用する場合があります。
取扱中のポジティブコントロールsiRNA
遺伝子 
GAPDHヒト、ラット注文
MAPK1ヒト、ラット注文
KIF11ヒト注文
LMNAヒト、ラット注文
PPIBヒト、ラット注文
TP53ヒト、ラット注文
さらなるサポートが必要な場合、テクニカルサービスグループ( [email protected])にご相談ください。
MISSIONは、Merck KGaA(ドイツ)とその関連会社の商標です。 ラベルライセンスはこちら
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500