Merck
Structural biology. Structural basis for Notch1 engagement of Delta-like 4.
Science (New York, N.Y.) (2015-02-24)
Vincent C Luca, Kevin M Jude, Nathan W Pierce, Maxence V Nachury, Suzanne Fischer, K Christopher Garcia
ABSTRAKT
Notch receptors guide mammalian cell fate decisions by engaging the proteins Jagged and Delta-like (DLL). The 2.3 angstrom resolution crystal structure of the interacting regions of the Notch1-DLL4 complex reveals a two-site, antiparallel binding orientation assisted by Notch1 O-linked glycosylation. Notch1 epidermal growth factor-like repeats 11 and 12 interact with the DLL4 Delta/Serrate/Lag-2 (DSL) domain and module at the N-terminus of Notch ligands (MNNL) domains, respectively. Threonine and serine residues on Notch1 are functionalized with O-fucose and O-glucose, which act as surrogate amino acids by making specific, and essential, contacts to residues on DLL4. The elucidation of a direct chemical role for O-glycans in Notch1 ligand engagement demonstrates how, by relying on posttranslational modifications of their ligand binding sites, Notch proteins have linked their functional capacity to developmentally regulated biosynthetic pathways.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
L-Serine, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dextrose, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
L-Serine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose solution, 100 g/L in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
D-(+)-Glucose solution, 1 mg/mL in 0.1% benzoic acid, standard for enzymatic assay kits GAGO20, GAHK20, STA20, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose solution, 45% in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Serine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextrose, 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Serine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-(−)-Glucose, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Serine, BioUltra, ≥99.5% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Dekstroza, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-Glucose-12C6, 16O6, 99.9 atom % 16O, 99.9 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
L-Threonine, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
D-(+)-Glucose, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Threonine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, Hybri-Max, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
SAFC
L-Threonine
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Threonine, from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 99.0-101.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, tested according to Ph. Eur.
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
L-Threonine, BioXtra, ≥99.5% (NT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Serine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
L-Threonine, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
L-Threonine, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.