Merck
The role of maternal-specific H3K9me3 modification in establishing imprinted X-chromosome inactivation and embryogenesis in mice.
Nature communications (2014-11-15)
Atsushi Fukuda, Junko Tomikawa, Takumi Miura, Kenichiro Hata, Kazuhiko Nakabayashi, Kevin Eggan, Hidenori Akutsu, Akihiro Umezawa
ABSTRAKT
Maintaining a single active X-chromosome by repressing Xist is crucial for embryonic development in mice. Although the Xist activator RNF12/RLIM is present as a maternal factor, maternal Xist (Xm-Xist) is repressed during preimplantation phases to establish imprinted X-chromosome inactivation (XCI). Here we show, using a highly reproducible chromatin immunoprecipitation method that facilitates chromatin analysis of preimplantation embryos, that H3K9me3 is enriched at the Xist promoter region, preventing Xm-Xist activation by RNF12. The high levels of H3K9me3 at the Xist promoter region are lost in embryonic stem (ES) cells, and ES-cloned embryos show RNF12-dependent Xist expression. Moreover, lack of Xm-XCI in the trophectoderm, rather than loss of paternally expressed imprinted genes, is the primary cause of embryonic lethality in 70-80% of parthenogenotes immediately after implantation. This study reveals that H3K9me3 is involved in the imprinting that silences Xm-Xist. Our findings highlight the role of maternal-specific H3K9me3 modification in embryo development.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥99.0% (GC), dust-free pellets
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Tris(tert-butoxy)silanol, 99.999%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA, targeting mouse Rnf12
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥98.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, tested according to NF, mixture of sodium alkyl sulfates consisting mainly of sodium dodecyl sulfate
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium dodecyl sulfate, suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol solution, BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioReagent, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥98.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioXtra, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, 92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, Molecular Biology, suitable for electrophoresis, suitable for cell culture, BioReagent, 99% (GC/titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Fluorescein isothiocyanate isomer I, ≥97.5% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Fluorescein isothiocyanate isomer I, suitable for protein labeling, ≥90% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium dodecyl sulfate, dust-free pellets, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
DL-Dithiothreitol solution, 1 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥90% ((Assay))
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Calcium standard for AAS, analytical standard, 1.000 g/L Ca2+ in hydrochloric acid, traceable to BAM
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
2-Mercaptoethanol, derivatization grade (HPLC), LiChropur, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioReagent, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥98.5% (GC), free-flowing, Redi-Dri
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sodium laurilsulfate, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw trimetylo-histonowi H3 (Lys27), Upstate®, from rabbit
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, powder, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride solution, BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.