Merck
Defining the factors that contribute to on-target specificity of antisense oligonucleotides.
PloS one (2014-07-30)
Walt F Lima, Timothy A Vickers, Josh Nichols, Cheryl Li, Stanley T Crooke
ABSTRAKT
To better understand the factors that influence the activity and specificity of antisense oligonucleotides (ASOs), we designed a minigene encoding superoxide dismutase 1 (SOD-1) and cloned the minigene into vectors for T7 transcription of pre-mRNA and splicing in a nuclear extract or for stable integration in cells. We designed a series of ASOs that covered the entire mRNA and determined the binding affinities and activities of the ASOs in a cell-free system and in cells. The mRNA bound known RNA-binding proteins on predicted binding sites in the mRNA. The higher order structure of the mRNA had a significantly greater effect than the RNA-binding proteins on ASO binding affinities as the ASO activities in cells and in the cell-free systems were consistent. We identified several ASOs that exhibited off-target hybridization to the SOD-1 minigene mRNA in the cell-free system. Off-target hybridization occurred only at highly accessible unstructured sites in the mRNA and these interactions were inhibited by both the higher order structure of the mRNA and by RNA-binding proteins. The same off-target hybridization interactions were identified in cells that overexpress E. coli RNase H1. No off-target activity was observed for cells expressing only endogenous human RNase H1. Neither were these off-target heteroduplexes substrates for recombinant human RNase H1 under multiple-turnover kinetics suggesting that the endogenous enzyme functions under similar kinetic parameters in cells and in the cell-free system. These results provide a blueprint for design of more potent and more specific ASOs.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
Glycerin, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol solution, 83.5-89.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Anti-γ-Tubulin antibody, Mouse monoclonal, clone GTU-88, purified from hybridoma cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES, ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioXtra, pH 5.0-6.5 (1 M in H2O), ≥99.5% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES, BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
HEPES, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES, anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Gliceryna, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, 99.995% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ACS reagent, 99.4-100.6%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, anhydrous, crystalline, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioXtra, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, Molecular Biology, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for electrophoresis, ≥99% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerin, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid solution, 0.02% in DPBS (0.5 mM), sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, purified grade, ≥98.5%, powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt solution, BioUltra, pH 8.0, ~0.5 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, ≥98.0% (KT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
HEPES buffer solution, 1 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, tested according to Ph. Eur., anhydrous
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Glycerol, BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid, BioUltra, ≥99.0% (KT)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Glycerol, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.