Merck
Vitamin D attenuates cytokine-induced remodeling in human fetal airway smooth muscle cells.
Journal of cellular physiology (2014-09-11)
Rodney D Britt, Arij Faksh, Elizabeth R Vogel, Michael A Thompson, Vivian Chu, Hitesh C Pandya, Yassine Amrani, Richard J Martin, Christina M Pabelick, Y S Prakash
ABSTRAKT
Asthma in the pediatric population remains a significant contributor to morbidity and increasing healthcare costs. Vitamin D3 insufficiency and deficiency have been associated with development of asthma. Recent studies in models of adult airway diseases suggest that the bioactive Vitamin D3 metabolite, calcitriol (1,25-dihydroxyvitamin D3 ; 1,25(OH)2 D3 ), modulates responses to inflammation; however, this concept has not been explored in developing airways in the context of pediatric asthma. We used human fetal airway smooth muscle (ASM) cells as a model of the early postnatal airway to explore how calcitriol modulates remodeling induced by pro-inflammatory cytokines. Cells were pre-treated with calcitriol and then exposed to TNFα or TGFβ for up to 72 h. Matrix metalloproteinase (MMP) activity, production of extracellular matrix (ECM), and cell proliferation were assessed. Calcitriol attenuated TNFα enhancement of MMP-9 expression and activity. Additionally, calcitriol attenuated TNFα and TGFβ-induced collagen III expression and deposition, and separately, inhibited proliferation of fetal ASM cells induced by either inflammatory mediator. Analysis of signaling pathways suggested that calcitriol effects in fetal ASM involve ERK signaling, but not other major inflammatory pathways. Overall, our data demonstrate that calcitriol can blunt multiple effects of TNFα and TGFβ in developing airway, and point to a potentially novel approach to alleviating structural changes in inflammatory airway diseases of childhood.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
Cholecalciferol (D3), analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ACS reagent, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥98.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, tested according to NF, mixture of sodium alkyl sulfates consisting mainly of sodium dodecyl sulfate
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥90% ((Assay))
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioXtra, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, 92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cholecalciferol, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cholecalciferol, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Cholecalciferol, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Cholecalciferol, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium dodecyl sulfate, dust-free pellets, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioReagent, suitable for electrophoresis, Molecular Biology, ≥98.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Sodium dodecyl sulfate, suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, ≥99.0% (GC), dust-free pellets
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Cholecalciferol, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Calcitriol, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate, BioReagent, Molecular Biology, ≥98.5% (GC), free-flowing, Redi-Dri
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate solution, BioUltra, Molecular Biology, 10% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium dodecyl sulfate solution, BioUltra, 20% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D3, ≥99% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D2 solution, 50 μg/mL in ethanol, 95% (CP)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D2 solution, 100 μg/mL in ethanol, 95% (CP)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
1α,25-Dihydroxyvitamin D3, ≥97.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.