Merck
Human mesenchymal stromal cells suppress T-cell proliferation independent of heme oxygenase-1.
Cytotherapy (2015-01-18)
Seema R Patel, Ian B Copland, Marco A Garcia, Richard Metz, Jacques Galipeau
ABSTRAKT
Mesenchymal stromal cells deploy immune suppressive properties amenable for use as cell therapy for inflammatory disorders. It is now recognized that mesenchymal stromal cells necessitate priming with an inflammatory milieu, in particular interferon-γ, to exert augmented immunosuppressive effects. It has been recently suggested that the heme-catabolizing enzyme heme oxygenase-1 is an essential component of the mesenchymal stromal cell-driven immune suppressive response. Because mesenchymal stromal cells upregulate indoleamine 2,3-dioxygenase expression on interferon-γ priming and indoleamine 2,3-dioxygenase requires heme as a cofactor for optimal catabolic function, we investigated the potential antagonism of heme oxygenase-1 activity on indoleamine 2, 3-dioxygenase and the impact on mesenchymal stromal cell immune plasticity. We herein sought to evaluate the molecular genetic effect of cytokine priming on human mesenchymal stromal cell heme oxygenase-1 expression and its functional role in differentially primed mesenchymal stromal cells. Contrary to previous reports, messenger RNA and protein analyses demonstrated that mesenchymal stromal cells derived from normal subjects (n = 6) do not express heme oxygenase-1 at steady state or after interferon-γ, tumor necrosis factor-α, and/or transforming growth factor-β priming. Pharmacological inhibition of heme oxygenase-1 with the use of tin protoporphyrin did not significantly abrogate the ability of mesenchymal stromal cells to suppress T-cell proliferation in vitro. Overall, these results unequivocally demonstrate that under steady state and after cytokine priming, human mesenchymal stromal cells immunoregulate T-cell proliferation independent of heme oxygenase-1.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate N-succinimidyl ester, BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
5-Carboxy-fluorescein diacetate N-succinimidyl ester, suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
meso-2,3-Dimercaptosuccinic acid, ~98%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Fluorescein isothiocyanate isomer I, ≥97.5% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Fluorescein isothiocyanate isomer I, suitable for protein labeling, ≥90% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
7-Aminoactinomycin D, ~97% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ReagentPlus®, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ACS reagent, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, suitable for HPLC, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfide, ≥99%, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.6%, ReagentPlus®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfide, natural, ≥99%, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, PCR Reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, ≥90% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, BioReagent, suitable for fluorescence, mixture of 2 components, ≥90% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfide, anhydrous, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfide, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfoxide, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfoxide, for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfide, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dimethyl sulfoxide, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Dimethyl sulfoxide, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.