Merck
HZ08 reverse P-glycoprotein mediated multidrug resistance in vitro and in vivo.
PloS one (2015-02-18)
Zheyi Hu, Zaigang Zhou, Yahui Hu, Jinhui Wu, Yunman Li, Wenlong Huang
ABSTRAKT
Multidrug efflux transporter P-glycoprotein (P-gp) is highly expressed on membrane of tumor cells and is implicated in resistance to tumor chemotherapy. HZ08 is synthesized and studied in order to find a novel P-gp inhibitor. MDCK-MDR1 monolayer transport, calcein-AM P-gp inhibition and P-gp ATPase assays were used to confirm the P-gp inhibition capability of HZ08. Furthermore, KB-WT and KB-VCR cells were used to evaluate the P-gp inhibitory activity of HZ08 both in vitro and in vivo. Results showed that HZ08 was more potent than verapamil in MDCK-MDR1 monolayer transportation model. Meanwhile, P-gp ATPase assay and calcein-AM P-gp inhibition assay confirmed that HZ08 inhibited P-gp ATPase with a calcein-AM IC50 of 2.44±0.31μM. In addition, significantly greater in vitro multidrug resistance reversing effects were observed when vincristine or paclitaxel was used in combination with 10μM HZ08 compared with 10μM verapamil. Moreover, HZ08 could significantly enhance the sensitivity of vincristine with a similar effect like verapamil in both KB-WT and KB-VCR tumor xenograft models. The novel structure HZ08 could be a potent P-gp inhibitor.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
Discovery® Cyano HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Discovery® Cyano HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Doxorubicin hydrochloride, suitable for fluorescence, 98.0-102.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
(Tyr[SO3H]27)Cholecystokinin fragment 26-33 Amide, ≥97% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Vincristine sulfate, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Doxorubicin hydrochloride, 98.0-102.0% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Doxorubicin hydrochloride, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Discovery® Cyano HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Discovery® Cyano Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Elacridar, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Doxorubicin hydrochloride, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Vincristine sulfate, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
8-Octanoyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Vincristine sulfate salt, 95.0-105.0% (HPLC), powder or crystals
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Amprenavir, ≥98% (HPLC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Dimethyl sulfoxide, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, sterile-filtered, BioPerformance Certified, meets EP, USP testing specifications, suitable for hybridoma
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfoxide, for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ReagentPlus®, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.5% (GC), suitable for plant cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ≥99.6%, ReagentPlus®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, Hybri-Max, sterile-filtered, BioReagent, suitable for hybridoma, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Dimethyl sulfoxide, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, PCR Reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Dimethyl sulfoxide, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, ACS reagent, ≥99.9%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide, suitable for HPLC, ≥99.7%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.