Merck
Neuropeptide FF receptors as novel targets for limbic seizure attenuation.
Neuropharmacology (2015-05-13)
Jeanelle Portelli, Alfred Meurs, Frederic Bihel, Hassan Hammoud, Martine Schmitt, Joery De Kock, Valerie Utard, Jean-Paul Humbert, Isabelle Bertin, Ine Buffel, Jessica Coppens, Dirk Tourwe, Veronique Maes, An De Prins, Tamara Vanhaecke, Ann Massie, Ambikaipakan Balasubramaniam, Paul Boon, Jean-Jacques Bourguignon, Frederic Simonin, Ilse Smolders
ABSTRAKT
Neuropeptide Y (NPY) is a well established anticonvulsant and first-in-class antiepileptic neuropeptide. In this study, the controversial role of NPY1 receptors in epilepsy was reassessed by testing two highly selective NPY1 receptor ligands and a mixed NPY1/NPFF receptor antagonist BIBP3226 in a rat model for limbic seizures. While BIBP3226 significantly attenuated the pilocarpine-induced seizures, neither of the highly selective NPY1 receptor ligands altered the seizure severity. Administration of the NPFF1/NPFF2 receptor antagonist RF9 also significantly attenuated limbic seizure activity. To further prove the involvement of NPFF receptors in these seizure-modulating effects, low and high affinity antagonists for the NPFF receptors were tested. We observed that the low affinity ligand failed to exhibit anticonvulsant properties while the two high affinity ligands significantly attenuated the seizures. Continuous NPFF1 receptor agonist administration also inhibited limbic seizures whereas bolus administration of the NPFF1 receptor agonist was without effect. This suggests that continuous agonist perfusion could result in NPFF1 receptor desensitization and mimic NPFF1 receptor antagonist administration. Our data unveil for the first time the involvement of the NPFF system in the management of limbic seizures.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, powder, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.9% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate tris salt, ≥97% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, anhydrous, BioReagent, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥96.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate solution, Molecular Biology, 1.00 M±0.04 M
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium bicarbonate-12C, 99.9 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride solution, BioUltra, Molecular Biology, ~1 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate, ≥99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Magnesium sulfate solution, BioUltra, Molecular Biology
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Calcium chloride, AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, powder, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, ReagentPlus®
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, BioUltra, Molecular Biology, anhydrous, ≥99.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Adenosine 3′,5′-cyclic monophosphate, ≥98.5% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, Molecular Biology, ≥98.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Potassium phosphate monobasic, 99.99% trace metals basis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Dextrose, 97.5-102.0% anhydrous basis, meets EP, BP, JP, USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Bacitracin, from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Bacitracin, from Bacillus licheniformis, ≥65 IU/mg
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium bicarbonate, powder, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
3-Isobutyl-1-methylxanthine, ≥99% (HPLC), powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Sodium bicarbonate, BioXtra, 99.5-100.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
3-Isobutyl-1-methylxanthine, BioUltra, ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-Glucose-12C6, 16O6, 99.9 atom % 16O, 99.9 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC), BioXtra
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose, suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.