mAbs Upstream
Produtos para desenvolvimento e fabricação.
O fluxo de trabalho upstream abrange todas as etapas que levam à colheita de células, incluindo a otimização das condições de cultura, linha celular e product characterization, media development, produtos químicos de processo de upstream; e aumento de escala do processo de lote, lote alimentado ou perfusão para biorreatores de uso único maiores. O objetivo da biofabricação upstream é aumentar a densidade celular e o título do produto.
Biorreatores
Os biorreatores estão disponíveis em uma variedade de tamanhos e formatos (aço inoxidável, uso único ou híbrido) para suportar culturas de células aderentes e em suspensão. As linhas de células aderentes podem ser cultivadas nos modos batch ou fed-batch, ou com troca de mídia, enquanto as células em suspensão podem ser cultivadas nos modos batch, fed-batch e perfusão. Independentemente do tipo de célula ou do modo de operação, o biorreator deve permitir um crescimento celular consistente, alta viabilidade celular e produção robusta de proteínas. Durante o desenvolvimento do processo, microbiorreatores de pequeno volume de trabalho e em escala reduzida são usados para prever o desempenho de recipientes em escala maior, facilitando o processo de aumento de escala para produção clínica e comercial ou transferência de tecnologia.
Nossa oferta abrangente em torno do biorreator inclui:
- Millipore® Biorreatores de uso único com ou sem sistema de retenção de células para operações de perfusão
- Millipore® Filtros de esterilização & Prefiltros
- Millipore® Sampling Solutions (sistema on-line automatizado, offline sampling)
- Millipore® Process Analytical Technology (Analisador Raman, amostragem asséptica automatizada)
- Millipore® CTDMO, BioReliance® / Millipore® Services (teste de banco de células e vírus, teste de matéria-prima, teste de liberação de colheita em massa/validação de filtro e uso único, instalação de equipamento, qualificação de sistema, treinamento de sistema, serviços de sistema)
- Millipore® Software de automação e análise
Produtos relacionados
Categorias relacionadas
Uma linha celular que mantém um crescimento e uma produtividade favoráveis é vital para a fabricação de mabs.
Nossos meios de cultura de células tornam seus processos intensificados ou em lote alimentado mais robustos e eficientes.
Nossos suplementos recombinantes de origem não animal (NAO) são formulados para aplicações em cultura de células.
As soluções de mistura de uso único da Mobius® incluem uma linha completa de misturadores de 10 L a 3.000 L.
A família de biorreatores Mobius® acomoda processos em lote, lote alimentado e perfusão upstream.
Nosso amplo portfólio de filtros de membrana oferece opções para o processamento eficiente de todos os fluxos farmacêuticos e biofarmacêuticos.
Recursos relacionados
- Data Sheet: Mobius Breez Microbioreactor
This document highlights the benefits of the Mobius® Breez Microbioreactor, a 2 mL automated single-use perfusion cell culture platform.
- Accelerate Perfusion Media Development and Predict Large-Scale Processes using a Single-use, Automated Microbioreactor
This page describes the use of the Mobius® Breez Microbioreactor to rapidly screen and optimize media formulations for perfusion processes and to predict the performance of larger scale bioreactors as an alternative to traditional small-scale models.
- Data Sheet: Mobius® 3L Bioreactor
This document highlights the benefits of the Mobius® 3L Bioreactor.
- Data Sheet: Mobius® iFlex Bioreactor
This document highlights the benefits of Mobius® iFlex Bioreactor, a scalable family of next generation high-performance single-use modular bioreactors for fed-batch and perfusion processes.
- Scalability and Performance of Mobius® iFlex Bioreactors
Mobius® iFlex Bioreactors are single-use, stirred tank systems designed to support traditional and intensified fed-batch as well as perfusion cell culture applications. Several performance attributes and scalability data for these bioreactors are described in this article.
- Optimizing Upstream Media and Feeds in Bioprocessing
Developing a robust upstream cell culture process that maximizes productivity without increasing complexity relies on the right combination of bioprocess medium and feed and the ability to maintain tight control of culture conditions. Learn more how to achieve this.
- Upstream Bioprocessing Feed Strategies and Scalability: A Case Study with Cellvento® ModiFeed Prime COMP
Prior to scaling your upstream bioprocess to bioreactors, it’s best to set up small-scale cultures to determine the media and feed combinations as well as other parameters to best optimize growth, productivity, and product quality from your cells.
- In-Line Real-Time Monitoring of CHO Cell Culture Process Parameters using Raman Spectroscopy
This article explains how ProCellics™ Raman Analyzer with Bio4C® PAT Raman Software (the Raman PAT Platform) can be used to perform in-line and real-time measurement of TCD, VCD and mAb titer as well as the concentration of glucose, lactate, and ammonium in a bench-scale bioreactor, and how it compares with off line monitoring.
- Brochure: Mission Control: Strategies for Effective Bioburden and Aseptic Control
In this series of articles, we provide information to highlight the differing objectives for bioburden control by unit operation and discuss the parameters that guide filter selection and optimization.
- Cell Culture Media Filtration, Filter Selection and Sizing
The purpose of this application note is to provide estimated filtration areas for different sterilizing-grade filters with a panel of media used for Chinese Hamster Ovary (CHO) cell culture processes.
- Cell Culture Media Mixing and Microfiltration: Reducing Risk with Single-use Technology
This case study presents our recommended methods for thoroughly mixing media, as well as reducing the risk of mycoplasma contamination through the use of 0.1 μm sterilizing-grade filters.
Explore nossas soluções