Merck
610014
Avanti
Filter Support
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Filter Support, 10mm Filter Supports (100/pk)
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 513,00
R$ 513,00
Disponível para envio HOJEDetalhes
Sobre este item
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NB.24
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
temperatura de armazenamento
15-25°C
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
610019610025610020
Filter Support Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610014
Filter Support
Extruder Washer-PTFE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610019
Extruder Washer-PTFE
Membrane Support-PTFE Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610025
Membrane Support-PTFE
Mini-Extruder (only) Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
610020
Mini-Extruder (only)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Descrição geral
Filter Support for Avanti′s Mini-Extruder.
Watch the video to learn more about the Avanti Research Mini-Extruder
Aplicação
Filter Support has been used:
  • with the extruder assembly to provide extra support and improve the flow rate of lipid suspension[1]
  • to assemble the mini-extruder filtration (MEF) system to filter the sample to maximize the particle capture[2]
  • in the extrusion steps to prevent membrane tearing[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
This product is used with the extruder to provide extra support and improved flow rate. Filter support provides a flat surface to eliminate tearing or rupturing of the polycarbonate membrane. It is also used as a separator between membrane layers in serial stack filtration applications. The polyester filter support is binder free and has a thickness of 100 μm. The filter support disc is chemically inert.
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)