Soluzioni Milli-Q® per l’acqua ultrapura
Scopri il nostro assortimento ulteriormente ampliato di sistemi per l'acqua ultrapura, ideato per gli scienziati dei nostri giorni
TROVA IL SISTEMA PER L’ACQUA DI TIPO 1 PERFETTO PER IL TUO LABORATORIO
Ora puoi individuare tra un ventaglio di opzioni più ampio il sistema per l’acqua ultrapura (Tipo 1) Milli-Q® che soddisfa perfettamente le esigenze e i limiti di spazio del tuo laboratorio.
- Scegli tra i nostri sistemi Milli-Q® IQ 7000/03/05/10/15 di ultima generazione che offrono un programma di qualifica completo, una tracciabilità dei dati potenziata, la funzionalità MyMilli-Q™ Remote Care e un accurato monitoraggio dei livelli del TOC. Insigniti della nostra etichetta “Alternativa verde”, questi sistemi sono certificati per quanto riguarda la riduzione dei consumi di plastica ed elettricità e la totale assenza di mercurio [Scheda “Design for Sustainability”].
- Oppure scopri gli ultimi nati, i sistemi Milli-Q® EQ 7000/08/16 con il loro touchscreen dall’impiego intuitivo, il Q-POD® maneggevole e le opzioni di installazione salva-spazio. Questi sistemi offrono soluzioni innovative appositamente concepite in favore della flessibilità, perché possano adattarsi ai limiti di spazio del laboratorio.
DELL’ACQUA DI GRADO ANALITICO MILLI-Q® DI ALTA QUALITÀ PUOI FIDARTI
Con un sistema per l'acqua ultrapura Milli-Q®, puoi avere la certezza che ogni erogazione sia di elevata qualità. I sistemi delle serie Milli-Q® IQ ed EQ 7 contengono la medesima potente combinazione di resine di purificazione per produrre acqua ultrapura con le impurezze costantemente a livello di tracce. Puoi fare pieno affidamento su questi sistemi al fine di produrre acqua di qualità costante per i tuoi esperimenti sensibili.
Sistemi Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 per la produzione di acqua pura e ultrapura
La soluzione perfetta per l'acqua di laboratorio
Questi sistemi supereranno anche le aspettative più esigenti: da una maggiore produttività a un impatto ambientale ridotto.
Sistema per acqua ultrapura Milli-Q® IQ 7000
Investi in efficienza per il laboratorio
Scopri in che modo il sistema Milli-Q® Q 7000 può cambiare il tuo modo di lavorare in laboratorio.
Sistemi per acqua pura e ultrapura Milli-Q® EQ 7008/16
Flessibilità per adattarsi al tuo laboratorio
L’esperienza autentica dell'acqua ultrapura Milli-Q®, ideati per gli scienziati dei nostri giorni.
Quattro SISTEMI Lab Water. UN’UNICA AUTENTICA ESPERIENZA MILLI-Q®.
- Erogazione semplice e agile con il Q-POD®. L’erogazione dell’acqua ultrapura è semplice, precisa e agevole con la nuova “rotella” d’erogazione. Inoltre, sono disponibili numerose funzioni di erogazione utili per il lavoro quotidiano in laboratorio.
- Controllo intuitivo attraverso il touchscreen. Vai dove vuoi con qualche click. Il touchscreen interattivo semplifica l’impiego del sistema e l’accesso ai dati
- Design salva-spazio. A te basta poter interagire con l’erogatore POD e il touchscreen; questi sistemi compatti possono essere facilmente integrati in qualunque ambiente di laboratorio.
- Maggiore sostenibilità. Questi sistemi compatti hanno ridotto l’impatto ambientale rispetto a quelli delle precedenti generazioni. Le cartucce di purificazione sono del 33% più piccole e leggere; inoltre, la modalità "Laboratorio chiuso" consente di risparmiare energia quando il laboratorio resta chiuso per periodi prolungati.
Confronta le caratteristiche dei sistemi per l'acqua ultrapura
Esamina la tabella sottostante per scoprire somiglianze e differenze dei sistemi per la produzione di acqua ultrapura Milli-Q® IQ ed EQ 7.
| Caratteristiche | Milli-Q® EQ 7000 | Milli-Q® EQ 7008/16 | Milli-Q® IQ 7000 | Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 |
|---|---|---|---|---|
| Qualità finale dell'acqua | Tipo 1 (ultrapura) | |||
| Qualità intermedia dell’acqua | N.P. | Tipo 3 (RO) | N.P. | Tipo 2 |
| Qualità dell’acqua d’alimentazione | Pretrattata* | Di rete | Pretrattata* | Di rete |
| Produzione oraria intermedia (L/h) | N.P. | 8 o 16 | N.P. | 3, 5, 10 o 15 |
| Blocco di pretrattamento IPAK Gard® | No | Sì | No | Sì |
| Blocco di pretrattamento IPAK Meta® | Sì | No | ||
| Blocco di pretrattamento IPAK Quanta® | Sì | |||
| Application POD-Pak | 6 | |||
| Touchscreen | Sì | |||
| Modalità "Laboratorio Chiuso" | Sì | |||
| Connessione alla rete locale e porta USB | Sì | |||
| Ingombro del sistema | ++++ | |||
| Flessibilità di installazione | +++ | ++++ | ||
| Flessibilità dell’erogatore Q-POD® | +++ | ++++ | ||
| Numero di erogatori Q-POD® | 1 | Fino a 4 | ||
| Portate di erogazione | 3 | 8 | ||
| Erogazione volumetrica | ++ | ++++ | ||
| Erogazione goccia a goccia | No | Sì | ||
| Erogazione assistita | No | Sì | ||
| Compatibile con MyMilli-Q™ Remote Care | No | Sì | ||
| Gestione dei dati | ++ | ++++ | ||
| Rapporti d’erogazione e codici QR | No | Sì | ||
| Lampada UV ossidativa | Mercurio | Senza mercurio [Scheda Design for Sustainability] | ||
| TOC: accuratezza della determinazione | Indicatore in linea | Modulo A10® | ||
| Compatibilità con l’unità Milli-Q® IQ Element (Brochure) | No | Sì | ||
| Qualifica | No | Sì | ||
| TOC: taratura/verifica | No† | Sì | ||
| Saggi di idoneità USP | No | Sì | ||
SCEGLI IL SISTEMA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA DI TIPO 1 CHE FA PER TE
La scelta del sistema per l’acqua ultrapura adatto per il tuo laboratorio dipende da diversi parametri, quali:
- acqua d’alimentazione disponibile
- fabbisogno quotidiano
- esigenze di monitoraggio
- livelli di certificazione attesi
Contatta i nostri Specialisti Applicativi: saranno lieti di esaminare le tue esigenze e di aiutarti a scegliere il sistema per l’acqua ultrapura più adatto alle tue necessità.
Risorse correlate
Brochure: Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 Ultrapure & Pure Water System
Brochure: Milli-Q® IQ 7000 Ultrapure Water System
Brochure: Milli-Q® EQ 7008/16 Ultrapure & Pure (RO) Water System
Brochure: Milli-Q® EQ 7000 Ultrapure Water System
Brochure: Milli-Q® IQ Element for Trace Elemental Analysis
Sustainability and Milli-Q® Lab Water Solutions
Bactericidal UVC LEDs for Ultrapure Water Applications
Articolo tecnico: Analisi di acqua potabile mediante cromatografia ionica con l’impiego di acqua ultrapura
Articolo tecnico: Acqua per applicazioni sensibili alla silice
Articolo tecnico: Determinazione di elementi tossici nelle analisi ambientali
Articolo tecnico: Determinazione di impurezze elementali nei prodotti farmaceutici
Articolo tecnico: Analisi LC-MS/MS di ormoni in tracce nell’acqua di rete
Articolo tecnico: Acqua per sequenziamento massivo parallelo (Next-Generation)
Sistemi per la purificazione dell’acqua, unità di purificazione ed erogatori
Response not successful: Received status code 500
Serbatoi di stoccaggio dell'acqua
Response not successful: Received status code 500
Consumabili per la purificazione dell’acqua
Response not successful: Received status code 500
Filtri finali Application POD-Pak
Response not successful: Received status code 500