固相抽出(SPE)
固相抽出(SPE)は、クロマトグラフィー分析(例:HPLC、GC、TLC)の前に行う迅速かつ選択的にサンプルを調製・精製するための手法です。SPEでは液体サンプルから1種類以上の分析対象物を固体固定相に抽出、分配、および/または吸着し、分離します。
注目のカテゴリー
固相抽出(SPE)は、クロマトグラフィー分析(例:HPLC、GC、TLC)の前に行う迅速かつ選択的にサンプルを調製・精製するための手法です。SPEでは液体サンプルから1種類以上の分析対象物を固体固定相に抽出、分配、および/または吸着し、分離します。
SPEでサンプルを調製すれば、サンプルの元のマトリックスはより単純なマトリックスに変わります。これにより、後続の分析クロマトグラフィーにより適したサンプルが調製でき、最終の定性および定量分析が簡易化・改善されることがよくあります。より簡素なサンプルマトリックスによって分析システムの使用頻度も減り、システムの寿命が伸びる可能性があります。
SPE手順を最適化すれば、以下のことが可能になります。
- 使用予定のクロマトグラフィー法とより相性の良いサンプルマトリックスを調製できる。
- 感度を増すために分析対象物を濃縮する(微量分析の濃縮)。
- クロマトグラフィー中の高いバックグラウンド値、紛らわしいピーク、低感度の原因となる干渉物質を除去できる。
- 分析カラムを汚染物質から保護できる。
- 分析プロセスを自動化できる。
SPEの機能
SPEでは、強力で可逆的な相互作用により、固定相(吸着剤または樹脂)が分析対象物質または不純物を吸着し、複合サンプルから分析対象物を確実かつ迅速に抽出します。
SPEはさまざまな分析対象物およびマトリックスに対し、多種多様な吸着剤および抽出条件を使用でき、選択的で用途が広い手法です。汎用されているSPE吸着剤は以下のとおりです。
- シリカベース
- 逆相(C18、C8、シアノ、フェニル)
- 順相(シリカ、ジオール、NH2)
- イオン交換(SAX、WCX、SCX)
- カーボンベース
- ポリマーベース(さまざまな組成、各種の機能性)
- その他(Florisil(ケイ酸マグネシウム)またはアルミナなど)
- 混合ベッド:上記のほぼすべての組み合わせを積層にしたもの
SPEの考え方
「保持‒溶出SPE」の場合、分析対象物が吸着剤に捕捉され、マトリックス中の干渉物質はカートリッジを通過します。「干渉物質除去SPE」の場合、マトリックス中の干渉物質が吸着剤に捕捉され、分析対象物はカートリッジを通過します。HybridSPE法およびQuEChERS SPE法はともに干渉物質を除去することで機能します。
SPE法の最適化は、分析対象物質の構造、溶解度、極性、および親油性(分布係数)が鍵を握ります。お客様の用途に最適な固定相および吸着剤を選ぶために役立つセレクションガイドをご用意しています。
SPEの一般的な用途
SPEは製薬、臨床・ハイスループット診断検査、法医学、環境、および食品/農薬の業界で以下の分析に多用されています。
- 体液中の医薬品化合物および代謝物質
- 体液中の乱用薬物
- 飲用水および排水中の環境汚染物質
- 食品/農産物サンプル中の農薬、抗生物質、またはカビ毒
- タンパク質/ペプチドの脱塩
- 脂質の分画
- 水溶性/脂溶性ビタミン
関連資料
- Carboxen®/PDMSコーティングされたNitinolファイバーを用いるHS-SPMEにより、光にさらされた牛乳プラスチック容器における低分子量アナライトの検出が可能になります。
- 2層構造のSPEカートリッジは、ショウガ粉末中の汚染物質分析のバックグラウンドを効率的に低減します。
- ワルファリンのLC-MS分析は、正確な血漿測定のための臨床ラボにおけるその可能性を実証します。
- 私たちのemulsion-free supported-liquid extraction(SLE)シングルステップソリューションでお客様の液-液抽出を簡素化することができます。。
- 固相抽出のイオン交換法、対イオンの選択性とイオン交換の基本ステップ
- すべて表示 (44)
関連プロトコル
- プロカインアミドで標識したグリカン(デキストランラダー、ヒトIgG、セツキシマブ)の高速・高分解能分離
- 尿中の医薬品エナンチオマーをLC/MS分析するための最適化された分析前処理法とキラルクロマトグラフィー方法
- pHと有機修飾基よるSPEの選択性
- 血漿試料からリン脂質を濃縮するシンプルな方法です。リン脂質の保持と沈殿させたタンパク質の除去のいずれにもHybridSPE™-PPT 96ウェルプレートを利用します。
- ENVI-Carb Plusを用いた、水サンプル中のプロピレングリコールとエチレングリコールの抽出
- すべて表示 (42)
技術資料・プロトコルの検索
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お問い合わせページをご覧いただくか
、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
メール:[email protected]
電話:03-6756-8245