Merck
Monitoring newly synthesized proteins over the adult life span of Caenorhabditis elegans.
Journal of proteome research (2015-02-17)
Krishna Vukoti, Xiaokun Yu, Quanhu Sheng, Sudipto Saha, Zhaoyang Feng, Ao-Lin Hsu, Masaru Miyagi
ABSTRAKT
Little is known regarding how the synthesis and degradation of individual proteins change during the life of an organism. Such knowledge is vital to understanding the aging process. To fill this knowledge gap, we monitored newly synthesized proteins on a proteome scale in Caenorhabditis elegans over time during adulthood using a stable-isotope labeling by amino acids in cell culture (SILAC)-based label-chase approach. For most proteins, the rate of appearance of newly synthesized protein was high during the first 5 days of adulthood, slowed down between the fifth and the 11th days, and then increased again after the 11th day. However, the magnitude of appearance rate differed significantly from protein to protein. For example, the appearance of newly synthesized protein was fast for proteins involved in embryonic development, transcription regulation, and lipid binding/transport, with >70% of these proteins newly synthesized by day 5 of adulthood, whereas it was slow for proteins involved in cellular assembly and motility, such as actin and myosin, with <70% of these proteins newly synthesized even on day 16. The late-life increase of newly synthesized protein was especially high for ribosomal proteins and ATP synthases. We also investigated the effect of RNAi-mediated knockdown of the rpl-9 (ribosomal protein), atp-3 (ATP synthase), and ril-1 (RNAi-induced longevity-1) genes and found that inhibiting the expression of atp-3 and ril-1 beginning in late adulthood is still effective to extend the life span of C. elegans.
MATERIAŁY
Numer produktu
Marka
Opis produktu
Supelco
Pentadecafluorooctanoic acid solution, 100 μg/mL in methanol, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formic acid solution, BioUltra, 1.0 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formic acid, ≥95%, FCC, FG
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea, meets USP testing specifications
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea, suitable for electrophoresis
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea, BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea, ReagentPlus®, ≥99.5%, pellets
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea, powder, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea, ACS reagent, 99.0-100.5%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Urea, 8 M (after reconstitution with 16 mL high purity water)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea, BioUltra, Molecular Biology, 99% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ammonium bicarbonate, BioUltra, ≥99.5% (T)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Urea, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
USP
Urea, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Supelco
Urea, analytical standard
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formic acid, reagent grade, ≥95%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Ammonium bicarbonate, ReagentPlus®, ≥99.0%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formic acid, ACS reagent, ≥88%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Formic acid, ACS reagent, ≥96%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Kwas perfluorooktanowy, 95%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea-12C, 99.9 atom % 12C
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea solution, 40 % (w/v) in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Millipore
Urea solution, suitable for microbiology, 40% in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Sigma-Aldrich
Urea solution, BioUltra, ~8 M in H2O
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.