ヒト血清アルブミン
ヒト血清アルブミン(HSA)は、約585のアミノ酸から成る、単量体の球状構造をとるアルブミン結合タンパク質(分子量66.5 kDa)です。肝臓で合成され、血流中に放出されて血管と組織間の体液分布の制御を助けます。HSAは血液中の脂肪酸、ホルモンおよび薬剤などの物質の運搬も行います。HSAの半減期は循環中で約19日であり、ヒト血漿から容易に精製したり、組換えDNA技術を用いて産生したりできます。HSAは、細胞培養培地における添加剤として、必須栄養素を供給し、細胞増殖を促進する目的で用いられます。 培地pHを安定化させ、ホルモン、ビタミン、その他の成長因子のキャリアタンパク質としても働きます。さらに、HSAはワクチンの安定剤および/またはアジュバントとしても使用できます。
製品
ヒト血清アルブミン:凍結乾燥粉末または液体
HSAは凍結乾燥粉末または液体で提供され、さまざまな薬剤の製造における安定剤としてよく用いられています。細胞培養の添加剤としてさまざまな細胞株の増殖および生存をサポートし、ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)、アガロースゲル電気泳動などのアプリケーションにおいて、またアッセイ開発用の標準物質として用いられます。
変性または凍結乾燥固体タイプのHSAは、単量体分解試験およびタンパク質接着アッセイで用いられ、タンパク質と表面の相互作用の解明に役立っています。
ヒト血清アルブミン画分V
HSA画分Vは画分プロセスを通して得られる高度精製したHSAです。ヒト血漿から単離され、エタノール画分法や他の精製法で精製された特定の画分のHSAです。HSA画分Vはタンパク質標準品および免疫測定法のブロッキング剤としてよく用いられます。さまざまな薬剤およびワクチンの製造における安定剤としても働きます。
組換えヒト血清アルブミン
組換えヒト血清アルブミンはHASの高純度の均一な形状です。組換えHSAは、ヒト血漿由来HSAに存在する可能性のある汚染物質や不純物を含みませんが、物理的・化学的特性は天然HSAと同じです。純度と均質性に優れているため、製剤や医療機器の成分として広く用いられています。組換えHSAは生体適合性が高く、免疫原性が低いため組織工学や再生医療にも用いられており、さまざまな診断検査における尿中アルブミン測定の一次キャリブレータとしての役割もあります。
関連製品資料
- Purification or Removal of Albumin and IgG
This page shows how to purify or remove albumin and IgG with Albumin & IgG Depletion Sepharose High Performance from Cytiva.
- Performing a Separation or Removal of Albumin with HiTrap® Blue HP and Blue Sepharose 6 Fast Flow
This page shows how to separate or remove albumin by affinity chromatography using HiTrap Blue HP and Blue Sepharose 6 Fast Flow.
- Albumin in Cell Culture
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.