Merck
Passer à
BDPH9BCC3C19
Bide Pharmatech
2-(4-Bromo-3-chlorophenyl)acetic acid
Synonyme(s) :
(4-bromo-3-chlorophenyl)acetic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C8H6O2Cl1Br1
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.49
MDL number:
Le produit BDPH9BCC3C19 n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
Inchi Key
RMGCJLITIJXUAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under